Learn More
Notrax Dalles en caoutchouc ESD Skywalker HD™ avec motif de bulle
Code produit 17772148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
91 x 91 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17772148 91 x 91 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17772148 Fournisseur Notrax Code fournisseur 463S0033BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.38€
    133.32€ / 1 pièces
    Économisez 31.06€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Les dalles en caoutchouc à usage intensif peuvent être facilement assemblées pour recouvrir de grandes aires ou des stations de travail individuelles. Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 13 mm d’épaisseur avec un motif de bulles
  • Les dalles en caoutchouc à usage intensif de 91 x 91 cm peuvent être facilement assemblées pour recouvrir de grandes zones ou des stations de travail individuelles
  • Avantage ergonomique produit par une plate-forme de travail de 13 mm d’épaisseur avec un motif de bulles pour un confort anti-fatigue maximal dans les environnements industriels secs
  • Une grille composée de sections de 30 x 30 cm sur la face inférieure du tapis facilite la personnalisation
  • Les bords biseautés amovibles empêchent le trébuchement et permettent des angles intérieurs et extérieurs
  • Résistance au glissement R9 conforme à la norme DIN 51130
  • Composé de caoutchouc naturel avec propriétés antistatiques
  • Conforme à la norme CEI61340-4-1 (catégorie PDD), résistance mesurée Rg 106 à 109 Ω, Rp 106 à 109 Ω
Spécification
Dimensions (L x l) 91 x 91 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91 cm
Matériau Caoutchouc naturel ESD
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm