Learn More
Notrax Rampe de sécurité en nitrile SkywalkerHD™, biseau femelle
Description
- Les accessoires Skywalker HD™ ont le même toucher que les tapis Skywalker HD™ avec un modèle de bulle ergonomique et des composés en caoutchouc correspondants
- Cette intégration invisible offre des possibilités de configuration illimitées
- Composé en caoutchouc nitrile à 100 %
- Résistant à la plupart des huiles industrielles
Specifications
Specifications
| Couleur | Jaune |
| Longueur (impériale) | 36 in |
| Longueur (métrique) | 91 cm |
| Matériau | Caoutchouc en nitrile |
| Type | Tapis industriel et commercial |
| Largeur (métrique) | 6 cm |