Learn More
Thermo Scientific™ Gamme de centrifugeuses de paillasse de petite taille SL 8
Code produit 15132559 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Alimentation électrique:
230 V 50/60 Hz
Réfrigéré:
Non
Oui
Description:
Petite centrifugeuse de paillasse SL 8
Petite centrifugeuse de paillasse SL 8R
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Alimentation électrique Réfrigéré Description Conditionnement
15132559 230 V 50/60 Hz Non Petite centrifugeuse de paillasse SL 8 1 pièce
15221026 230 V 50/60 Hz Oui Petite centrifugeuse de paillasse SL 8R 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15132559 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007221
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Assurez des performances grande capacité dans un design compact grâce à une interface simple et intelligente et une souplesse pour prendre en charge aussi bien les applications cliniques que celles de la recherche.
Assurez des performances grande capacité dans un format compact. La centrifugeuse de paillasse de petite taille Thermo Scientific™ SL 8, désormais disponible en versions ventilée et réfrigérée, présente les caractéristiques suivantes : des technologies innovantes avec une interface simple et intelligente, ainsi que la souplesse nécessaire pour satisfaire vos processus et protocoles cliniques et de recherche.
Innovation clé :
  • Le système d’échange sécurisé du rotor par bouton-poussoir Thermo Scientific™ Auto-Lock™ garantit une installation et un retrait faciles du rotor en moins de trois secondes ainsi qu’un accès facile à la chambre pour en faciliter le nettoyage
  • Différentes options de fermeture étanche de confinement biologique, notamment les couvercles certifiés† Thermo Scientific™ ClickSeal™, permettent une utilisation d’une seule main gantée.
    • Capacité du rotor à godets oscillants optimisée pour centrifuger jusqu’à 8 tubes coniques de 50 ml, 24 tubes sanguins de 5/7 ml, des microplaques et des microtubes, le tout dans une centrifugeuse polyvalente
    • Flexibilité des rotors angulaires permettant de centrifuger des tubes coniques de 50 ml à plus de 12 000 x g ou une large gamme de microtubes à une vitesse maximale de 30 279 x g
Applications cliniques :
  • Traite jusqu’à 24 x 5/7 ml tubes sanguins en une fois dans une configuration de godet oscillants
  • Options étendues de programmation avec saisie alphanumérique de noms de programmes pour protocoles préenregistrés
  • Échange de rotor Auto-Lock pour un nettoyage facilité avec plein accès à la chambre
  • Est conforme aux dernières normes cliniques et de sécurité
Applications en recherche :
  • Capacité du rotor à godets oscillants 8 x 50 ml, 4 microplaques ou 30 colonnes de filtration pour les besoins de la recherche
  • Échange de rotor Auto-Lock pour plus de flexibilité sur les applications : passage d’un tube de 50 ml à une microplaque puis à des microtubes sans effort
Cette centrifugeuse présente également les caractéristiques suivantes :
  • Garantie d’un laboratoire calme avec de faibles niveaux sonores, avec seulement 52 dBA à une vitesse de 17 850 tr/min / 30 279 x g (avec la centrifugeuse Megafuge 8R)
  • Un fonctionnement au moyen d’une seule touche avec des protocoles préenregistrés et une interface conviviale pouvant être utilisée avec une main gantée et nettoyée au détergent
  • Affichage rétroéclairé très visible pour consulter des paramètres dans tout le laboratoire
  • Instructions multilingues (anglais, néerlandais, français, allemand, italien, russe et espagnol) sur la programmation, les conditions de cycles, les messages d’alertes et de maintenance. Conforme aux normes cliniques et de sécurité les plus récentes, notamment UL, CE et IVD
† Confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4 x 145 ml (TX-150), 6 x 50 ml (HIGHConic III)
Vitesse max. 4 500 tr/min (rotor TX-150) ; 16 000 tr/min (rotor 24 x 2 MicroClick)
FCR max. 3,260 × g (rotor TX-150), 24,328 × g (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Réfrigéré Non
Hauteur (impériale) extérieure 12,2 in
Hauteur (métrique) extérieure 31 cm
Longueur (impériale) extérieure 18,9 in
Longueur (métrique) extérieure 48 cm
Niveau sonore <58 dB(A) (avec rotor TX-150) ; <61 dB(A) (avec rotor MicroClick 24 x 2)
Fonctions de sécurité Système d’échange de rotor Auto-Lock, système de détection de déséquilibrage SMARTSpin, couvercles de confinement biologique ClickSeal certifiés
Largeur (impériale) extérieure 14,6 in
Largeur (métrique) extérieure 37 cm
Puissance 310 W
Certifications/Conformité CEI 61010-1, CEI 61010-2-020, CEI 61010-2-101, EN 61326-1 ; homologué UL / marquage CE / conforme DIV / confinement biologique certifié par l’organisme de santé publique Public Health England, Porton Down, Royaume-Uni
Description Petite centrifugeuse de paillasse SL 8
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Type de contrôleur Microprocesseur
Dimensions (H x l x P) 12,2 x 14,6 x 18,9 po (31 x 37 x 48 cm)
Système d’entraînement Direct, induction sans balai
Stockage de programmes 4 protocoles accessibles via touche d’accès direct, avec option de dénomination et protection par mot de passe disponibles
Durée de fonctionnement 99 heures 59 min, en continu
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 26,8 in
Profil (accélération / freinage) 2 (standard et souple)
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 67 cm
Rotor TX-150
Tension 230 V
Modèle SL 8