Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité SL-CLASSIC
Code produit 15600391 Tous les produits Asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Ailette
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
15600391 Ailette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15600391 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3061300130615
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail.
  • Construction robuste et longue durée de vie – Armoire haute avec structure en tôle d'acier thermolaquée et intérieur en résine mélaminée et panneaux spéciaux ignifugés
  • un espace de stockage sûr et séparé – Les acides et les bases peuvent être stockés séparément.
  • Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés, système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
  • Conformément à la norme TRGS 510
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Ventilation – Conduits d'air intégrés sans métal, prêts à être raccordés à un système d'extraction technique avec une seule entrée d'air d'extraction.
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 1 porte à battant gris clair ; 6 étagères coulissantes en PP avec bac en PP, capacité de charge de 25 kg, capacité de 11 L
Dimensions (P x l x H) intérieures 570 x 485 x 914 mm
Dimensions (P x L x H) 603 x 597 x 1965 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses agressives et non inflammables
Capacité de charge 300 kg
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères Aucun
Revêtement de surface Revêtement en poudre
Poids (métrique) 176,4 kg
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 23,74 in
Hauteur (impériale) extérieure 77,36 in
Matériau Acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 23,50 in