Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse SL-CLASSIC-UB avec 2 portes
Code produit 15411583 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
570 x 1100 x 600 mm
570 x 1100 x 800 mm
Configuration:
2 étagères coulissantes, puisard
4 étagères coulissantes (600 mm), puisard
4 étagères coulissantes (800 mm), puisard
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (P x L x H) Configuration unitSize
15411583 570 x 1100 x 800 mm 4 étagères coulissantes (800 mm), puisard 1 pièce
15648845 570 x 1100 x 800 mm 2 étagères coulissantes, puisard 1 pièce
15984340 570 x 1100 x 600 mm 4 étagères coulissantes (600 mm), puisard 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15411583 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3320089230621
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et non inflammables sous les paillasses et les hottes filtrantes.
  • Construction robuste et longue durée de vie – Armoires sous paillasse entièrement fabriquées en résine mélamine et en plaques spéciales ignifuges
  • un espace de stockage sûr et séparé – Les acides et les bases peuvent être stockés séparément.
  • Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés, système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
  • Conformément à la norme TRGS 510
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Ventilation – Conduits d'air intégrés sans métal, prêts à être raccordés à un système d'extraction technique avec une seule entrée d'air d'extraction.
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 4 étagères coulissantes (800 mm), puisard
Dimensions (P x l x H) intérieures 530 x 489 x 760 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 1100 x 800 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses agressives et non inflammables
Capacité de charge Étagères de 25 kg/11 L, charge maximale 100 kg
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères Aucun
Poids (métrique) 104 kg
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22,44 in
Hauteur (impériale) extérieure 31,50 in
Matériau Résine de mélamine
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 43,31 in