Learn More
Asecos™ Armoires de stockage de sécurité sous paillasse SL-CLASSIC-UB avec 3 portes
Code produit 15955770 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge:
2 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge Conditionnement
15955770 4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg 1 pièce
15874178 2 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15955770 Fournisseur Asecos™ Code fournisseur 3061689230618
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour le stockage sûr et approuvé des matières dangereuses agressives et non inflammables sous les paillasses et les hottes filtrantes.
  • Construction robuste et longue durée de vie – Armoires sous paillasse entièrement fabriquées en résine mélamine et en plaques spéciales ignifuges
  • un espace de stockage sûr et séparé – Les acides et les bases peuvent être stockés séparément.
  • Deux compartiments de stockage hermétiquement séparés, système d’aération et de ventilation intégré, résistance à la corrosion des conduits d’air sans métal
  • Conformément à la norme TRGS 510
  • Les aides au réglage sont intégrées dans la base de l’armoire et permettent une compensation rapide et efficace des sols inégaux
  • L’équipement intérieur disponible comprend des étagères à glissière et des bacs de collecte inférieurs
  • Aucune utilisation non autorisée – portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Ventilation – Conduits d'air intégrés sans métal, prêts à être raccordés à un système d'extraction technique avec une seule entrée d'air d'extraction.
Spécification
Certifications/Conformité TRGS 510
Configuration 4 étagères coulissantes en PP de 25 kg / 11 L avec bac en PP
Dimensions (P x l x H) intérieures 531 x 489 x 562 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 1400 x 600 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage de substances dangereuses agressives et non inflammables
Capacité de charge 4 étagères coulissantes : 25 kg/11 L chacune, charge maximale : 100 kg
Nbre de portes 3
Nbre d’étagères Aucun
Poids (métrique) 103,5 kg
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22,44 in
Hauteur (impériale) extérieure 23,62 in
Matériau Résine de mélamine
Type de produit Armoire de stockage de sécurité
Largeur (impériale) extérieure 55,12 in