Learn More
asecos™ Armoire sous paillasse SL-CLASSIC-UB pour acides et alcalins
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 15985696 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
1 étagère coulissante, puisard
2 étagères coulissantes
2 étagères coulissantes, puisard
4 étagères coulissantes (panneau / PP)
Matériau:
Panneau
Panneau de particules
Tôle d’acier recouverte de poudre
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Configuration Matériau unitSize
15985696 1 étagère coulissante, puisard Panneau de particules 1 pièce
10766451 4 étagères coulissantes (panneau / PP) Tôle d’acier recouverte de poudre 1 pièce
12653515 2 étagères coulissantes Panneau 1 pièce
15995696 2 étagères coulissantes, puisard Panneau de particules 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15985696 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3062389230624
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Armoire sous paillasse pour acides et alcalis avec étagère coulissante.
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et longue durée de vie : plaques spéciales fabriquées à partir de résine de mélamine très résistante
  • Convivial : accès à tous les conteneurs, 93° ouverture de la porte battante, intérieur du meuble entièrement visible
  • Utilisation non autorisée interdite : porte verrouillable avec serrure à cylindre et indicateur d'état de verrouillage (rouge/vert)
  • Mobile : roulettes avec socle (disponible en option), déplacement aisé du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 50) à un système d'extraction technique
Certificats
  • type testé conformément à
  • Conformité à la norme EN 16121/16122
  • Certification GS
Spécification
Certifications/Conformité NF EN 16121/16122, Certifiée GS
Configuration 1 étagère coulissante, puisard
Profondeur (métrique) extérieure 570 mm
Profondeur (métrique) intérieure 531 mm
Description Armoire sous paillasse pour acids et bases SL-CLASSIC-UB modèle SL.060.059.UB.TR, gris clair, équipée avec 1 x étagère coulissante (panneau mélamine/PP)
Dimensions (P x l x H) intérieures 531 x 488 x 562 mm
Dimensions (P x L x H) 570 x 590 x 600 mm
Modèle de porte Ailette, À charnière droite
À utiliser avec (application) Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail
Hauteur (métrique) extérieure 600 mm
Hauteur (métrique) intérieure 562 mm
Capacité de charge 25 kg/11 L
Modèle SL.060.059.UB.TR
Nbre de portes 1
Nbre d’étagères 1
Type d’étagère Coulissant
Revêtement de surface Résine de mélamine laminée
Poids (métrique) 48,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 590 mm
Largeur (métrique) intérieure 488 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 22,44 in
Hauteur (impériale) extérieure 23,62 in
Matériau Panneau de particules
Type de produit Armoire à acides et bases (sous paillasse)
Largeur (impériale) extérieure 23,23 in