Learn More
Thermo Scientific™ Série de centrifugeuses SL4 Plus
Code produit p-7159712 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
208/240 V
220/240 V
Rotor inclus:
Non
Oui
Modèle:
Ensemble de tubes sanguins SL4R Plus-MD, TX-1000
SL4 Plus-MD
SL4R Plus
SL4R Plus, sachet de culture cellulaire TX-750
SL4R Plus-MD
SL4 Plus
Sachet de culture cellulaire SL4R Plus, TX-1000
Conditionnement:
1 unité
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tension Rotor inclus Modèle Conditionnement
16310728 208/240 V Non SL4 Plus-MD 1 unité
16370728 220/240 V Non SL4R Plus-MD 1 unité
16320748 208/240 V Non SL4 Plus 1 unité
16370748 220/240 V Non SL4R Plus 1 unité
16330768 220/240 V Oui Sachet de culture cellulaire SL4R Plus, TX-1000 1 unité
16340778 220/240 V Oui SL4R Plus, sachet de culture cellulaire TX-750 1 unité
16340758 220/240 V Oui Ensemble de tubes sanguins SL4R Plus-MD, TX-1000 1 unité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16310728 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75009512
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Traitement plus rapide de plus d’échantillons avec un rapport capacité/encombrement élevé et une interface de programmation simple, plus la flexibilité d’analyser la plupart des tubes et des flacons sur une seule centrifugeuse.
Interface utilisateur à contraste élevé standard pour 6 programmes maximum enregistrés avec un simple bouton-poussoir pour les applications de routine. Avec une capacité allant jusqu’à 4 L, y compris 196 tubes sanguins et 96 tubes coniques de 15 ml, AutoLock pour un changement rapide du rotor et 13 rotors disponibles
Facilité d’utilisation :
  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • La conception industrielle moderne prend en charge l’amélioration continue de l’ergonomie de chargement du rotor, de la sécurité de l’utilisateur et des certifications actuelles nécessaires
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité, quelle que soit la hauteur de paillasse.
Système de rotor Thermo Scientific™ Auto-Lock™ III :
  • Le système de verrouillage sécurisé permet d’installer et de remplacer les rotors par simple pression sur un bouton-poussoir.
  • Il permet de passer rapidement d’une application à l’autre.
  • Il permet également d’accéder facilement à la cuve du rotor pour un nettoyage rapide, un environnement de travail plus sain et une plus grande longévité de l’appareil.
Système de fermeture étanche des godets Thermo Scientific™ ClickSeal™ :
  • Cette solution de confinement biologique offre une fermeture étanche d’une simple pression ; plus de bouchons à visser ni de pinces complexes.
  • Ce système peut s’ouvrir et se fermer d’une seule main gantée.
  • Le système dispose de la certification du CAMR™ à Porton Down, Royaume-Uni.
Technologie Thermo Scientific™ SMARTSpin™ :
  • Ce système avancé de gestion des rotors optimise l’accélération, la décélération et la détection de balourd pour chaque type de rotor et de nacelle.
  • Sa technologie optimise la sécurité et les séparations.
Conception à faible encombrement :
  • Cette centrifugeuse compacte optimise l’espace de travail et sa forme incurvée et sa hauteur ergonomique permettent de charger et décharger les échantillons et de nettoyer l’appareil très facilement.
Efficacité énergétique :
  • Le système offre une réduction de votre consommation électrique de 40 % sur les protocoles standard de l’industrie (séparation des constituants du sang ou traitement des tubes coniques).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1EN/UL/CEI 61010-2EN/UL/CEI 61326-1EN/UL/CEI 61326-2FCC partie 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité Tubes sanguins de 196 x 5/7 ml, tubes sanguins de 148 x 9/10 ml, tubes coniques de 96 x 15 ml, tubes coniques de 40 x 50 ml, 6 microplaques, 4 x 1 000 ml BioBottles (avec rotors TX-1000)
FCR max. 25 830 x g à angle fixe (avec rotor de 30 x 2 ml), 5 590 x g libre (avec rotor BIOShield 1 000 A)
Réfrigéré No
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
À utiliser avec (équipement) Achat du rotor et des accessoires Thermo Scientific nécessaires au fonctionnement
Comprend la centrifugeuse comprend les éléments suivants dans le kit : manuel d’utilisation en anglais imprimé, clé USB avec 28 langues du manuel d’utilisation, huile de résistance à la corrosion (70009824), cordon d’alimentation pour la tension d’alimentation du pays applicable, déclaration de conformité
Matériau Avant, haut et côtés en plastique (PC-ABS) peint avec du vernis 2K (à base PURE), boîtier métallique en acier laminé à froid avec de la peinture en poudre (structuré), le bol à centrifuger est résistant à la corrosion et à haute conductivité thermique (ACIER INOX 1.4301 LAMINÉ À FROID). Les pieds de l’unité sont en caoutchouc.
Modèle SL4 Plus-MD
Niveau sonore Rotor de <64 dB(A) F15-8x50c ; 14 500 tr/min
Profil (accélération / freinage) Choix de 9 vitesses d’accél. / 10 vitesses de décél.
Stockage de programmes Jusqu’à 6 programmes via les boutons de l’interface utilisateur LCD
Rotor TX-1000
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement Jusqu’à 9 heures et 59 min
Étalons ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001
Minuteur Possibilité de compter ou de décompter
Garantie Garantie limitée de 5 ans
Dimensions (L x l x H) extérieures 690 x 566 x 362 mm
Longueur (impériale) extérieure 27,2 in
Longueur (métrique) extérieure 690 mm
Largeur (impériale) extérieure 22,3 in
Largeur (métrique) extérieure 566 mm
Hauteur (impériale) extérieure 14,2 in
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 33,9 in
Hauteur (métrique) extérieure 362 mm
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 861 mm
Profondeur (impériale) 27,2 in
Profondeur (métrique) 690 mm
Poids net 89 kg
Alimentation électrique 208/240 V, 50/60 Hz
Tension 208/240 V
Puissance 1 600 W
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Centrifugeuse de paillasse
Type d’affichage Interface utilisateur à bouton-poussoir LCD lumineux