Learn More
Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium
Product Code. 12769090
Change view
Click to view available options
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque simple de 55 mm
Volume plein:
15 ml
17 ml
Poids plein:
13 g ± 5 %
13 g ±5 %
17 g ± 5 %
Quantité:
10 x 1 x 10
10/boîte
2 x 1 x 10
Unit Size:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Format Volume plein Poids plein Quantité Unit Size
12769090 Monoplaque de 90 mm 17 ml 17 g ± 5 % 10/boîte 10 pièces
11998419 Plaque simple de 55 mm 15 ml 13 g ± 5 % 2 x 1 x 10 10 pièces
13225549 Plaque simple de 55 mm 15 ml 13 g ±5 % 10 x 1 x 10 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12769090 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. PO5018A
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium.
Detect and enumerate enterococci from water and food samples with Thermo Scientific™ Slanetz and Bartley Medium. Slanetz and Bartley1 originally devised this medium to detect and enumerate enterococci by the technique of membrane filtration, but it has also proved useful as a direct plating medium2,3. The medium is very selective for enterococci, and when it is incubated at elevated temperatures (44-45°C), all red or maroon colonies may be accepted as presumptive enterococci4,5. The medium has been tested in accordance with the methods described in ISO 7704:2023.
L’agence environnementale Microbiology of Drinking Water 20026 recommande l’utilisation du milieu de Slanetz et Bartley pour le dénombrement des entérocoques dans l’approvisionnement en eau, comme le fait la norme ISO de qualité de l’eau7.
L’eau est filtrée par un filtre à membrane qui est ensuite placé sur la surface d’une plaque bien séchée du milieu. Les plaques sont incubées à 35°C pendant 4 heures, puis à 44 - 45°C pendant 44 heures. Les membranes sont examinées, avec une loupe simple dans une bonne lumière, et toutes les colonies rouges ou marrons sont comptées comme entérocoques.
Les échantillons alimentaires peuvent être examinés pour les entérocoques par la méthode suggérée par le Nordic Committee of Food Analysis3. Les échantillons sont homogénéisés et dilués avec une solution saline physiologique qui ne pousse que dans les colonies de 15 à 150 sur chaque boîte de Pétri. Les homogénats ou dilutions sont répartis uniformément sur la surface de la gélose avec une tige en verre et peuvent être imbibés. Les boîtes sont inversées et incubées à 35°C pendant 48 heures, après quoi les colonies typiques (rose ou rouge foncé, avec une bordure étroite de couleur blanchâtre) sont comptées.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Beige à beige rouge, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu de Slanetz et Bartley
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Milieux de culture
Volume plein 17 ml
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte