Learn More
Metro™ Supports d’étiquettes inclinés pour étagères grillagées
Code produit 15946781
Change view
Click to view available options
Taille de l’étiquette (impériale):
3 x 1,25 in
13 x 1,25 po.
19 x 1,25 po.
25 x 1,25 po.
31 x 1,25 po.
43 x 1,25 in
Taille de l’étiquette (métrique):
109,22 x 3,2 cm
33 x 3,2 cm
48 x 3,2 cm
63,5 x 3,2 cm
7,5 x 3,2 cm
72,5 x 3,2 cm
Conditionnement:
1 pièce
Longueur (impériale) d’étagère:
18 po
24 po
30 po
36 po
48 in
Longueur (métrique) d’étagère:
45,7 cm
61 cm
76 cm
91,4 cm
121,9 cm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille de l’étiquette (impériale) Taille de l’étiquette (métrique) unitSize Longueur (impériale) d’étagère Longueur (métrique) d’étagère
15946781 3 x 1,25 in 7,5 x 3,2 cm 1 pièce - -
15956781 13 x 1,25 po. 33 x 3,2 cm 1 pièce 18 po 45,7 cm
15966781 19 x 1,25 po. 48 x 3,2 cm 1 pièce 24 po 61 cm
15986781 25 x 1,25 po. 63,5 x 3,2 cm 1 pièce 30 po 76 cm
15976781 31 x 1,25 po. 72,5 x 3,2 cm 1 pièce 36 po 91,4 cm
15996781 43 x 1,25 in 109,22 x 3,2 cm 1 pièce 48 in 121,9 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15946781 Fournisseur Metro™ Code fournisseur 9990SL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les supports en plastique à clipser permettent d'identifier facilement le contenu des étagères.
  • Les supports en plastique solide gris permettent d'accueillir 1,25 in Étiquettes (32 mm) inclinées pour une meilleure lisibilité
  • Étiquettes non fournies
Spécification
Type de produit Porte-étiquette
Couleur Gris
À utiliser avec (équipement) Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2, qwikSLOT™ , Baisse Mat™ étagères grillagées, étagères en porte-à-faux
Taille de l’étiquette (impériale) 3 x 1,25 in
Taille de l’étiquette (métrique) 7,5 x 3,2 cm
Modèle Incliné
Plage de températures (impériale) -18 à 120,2 °F
Plage de températures (métrique) -28 à 49 °C
Matériau Plastique