Learn More
Thermo Scientific™ Dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI, seuil de rétention des molécules de 10 K, 0,1 ml
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (seuil de rétention des molécules de 10 000) sont des coupelles en polypropylène jetables avec membranes à faible liaison intégrées pour la dialyse et la récupération élevée de protéines et macromolécules supérieures à 10 kDa dans des volumes compris entre 10 μl et 2 ml.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI, seuil de rétention des molécules de 10 000 :
• Trois tailles pratiques : dispositifs de dialyse pour des échantillons de 0,1, 0,5 et 2 ml adaptés respectivement à une microcentrifugeuse standard de 1,5 ml et à des tubes coniques de 15 ml et 50 ml
• Excellent taux de récupération d’échantillons : la surface de membrane de petite taille et le plastique à faible liaison permettent de minimiser la perte d’échantillons par rapport à la filtration et aux systèmes de résine
• Protocole en une étape : pipetez l’échantillon dans le dispositif MINI et placez-le dans le tube contenant le tampon de dialyse ; aucun assemblage laborieux, aucune préparation du dispositif, aucun équipement onéreux requis
• Étanchéité 100 % garantie : la conception innovante empêche toute pénétration “capillaire” susceptible de survenir dans des dispositifs artisanaux
• Gain de temps : permet de dessaler les acides nucléiques et les protéines (récupération >95 %) en moins de 15 minutes, ce qui améliore la résolution, la quantification et la conjugaison des échantillons
Ces dispositifs de dialyse, avec un seuil de rétention des molécules de 10 000, sont disponibles en trois tailles (capacités de 0,1, 0,5 et 2 ml) et sont conçus pour faciliter l’ajout et le retrait d’échantillons à l’aide d’une pipette de laboratoire standard. Les dispositifs MINI sont efficaces et pratiques pour le dessalage d’échantillons ou l’échange de tampons types en 4 à 8 heures. Contrairement aux autres dispositifs de séparation d’échantillons de petite taille, aucun équipement ne doit être monté, aucun adaptateur de seringue n’est requis et la manipulation de petits volumes d’échantillons ne requiert aucune étape laborieuse. La membrane en cellulose régénérée est compatible avec de nombreux produits chimiques et tampons courants.
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,1 ml sont conçus pour être refermés (bouchons inclus) et insérés dans des tubes de microcentrifugation de 1,5 ml standard. Un maximum de 25 dispositifs MINI peut également être placé dans un dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer MINI de type Float pour procéder à une dialyse de plusieurs échantillons dans un grand bécher. Les dispositifs de dialyse MINI de 0,5 ml et 2 ml sont adaptés et sont refermés en les insérant dans les tubes coniques de 15 ml et 50 ml inclus, respectivement. Les tubes peuvent être placés en toute sécurité dans des racks ou des agitateurs de laboratoire standard ; cette fonctionnalité permet d’économiser de l’espace, de minimiser les risques de déversements ou de contamination et élimine le besoin de flotteurs ou de grands béchers de tampon. En utilisant ces dispositifs de dialyse MINI, le retrait des contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et le dessalage peuvent être réalisés en 4 à 8 heures à des efficacités, des taux et des récupérations très similaires à ceux de la dialyse conventionnelle utilisant un grand volume de dialysat.
À l’aide du dispositif MINI de 0,1 ml, une quantité de 100 µl de tampon de glycine pH 2,8 peut être équilibrée avec 1 litre de tampon au bicarbonate de pH 9,4 en moins de 10 minutes. Comme pour toutes les applications de dialyse, le taux de dialyse observé pour chaque échantillon utilisé avec ces dispositifs dépend de divers facteurs, dont le volume de la membrane par rapport à l’échantillon, la température et les taux d’agitation ; ainsi que le poids moléculaire, la forme, le degré d’hydratation et la charge des molécules passant à travers les membranes et le pH, la force ionique et les caractéristiques de solvant des tampons utilisés.
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Coupelle, unités de dialyse, microtubes à centrifuger |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| MWCO | 10 kDa |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | MINI Dialysis Device |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0.1 mL |
| Contenus des kits | Unités de dialyse, 10 dispositifs, Tubes de microcentrifugation, 10 tubes |
| Quantité | 1 kit (10 dispositifs) |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.