Learn More
Thermo Scientific™ Dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer™ MINI (seuil de rétention des molécules de 3,5 k)
Code produit 10784274 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Coupelle, conique
Coupelle, kit de microcentrifugeuse
Coupelle, microcentrifugeuse
Volume d’échantillon (métrique):
0,1 ml
0,5 ml
2 ml
Suffisant pour:
10 échantillons, 10 à 100 µl chacun
250 échantillons, 10 à 100 µl chacun
25 échantillons, 200 à 2000 µl chacun
25 échantillons, 50 à 500 µl chacun
50 échantillons, 10 à 100 µl chacun
Conditionnement:
10 pièces
25 pièces
250 pièces
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Volume d’échantillon (métrique) Suffisant pour Conditionnement
10784274 Coupelle, microcentrifugeuse 0,1 ml 50 échantillons, 10 à 100 µl chacun 50 pièces
10321114 Coupelle, microcentrifugeuse 0,1 ml 250 échantillons, 10 à 100 µl chacun 250 pièces
11899410 Coupelle, kit de microcentrifugeuse 0,1 ml 10 échantillons, 10 à 100 µl chacun 10 pièces
11377250 Coupelle, conique 0,5 ml 25 échantillons, 50 à 500 µl chacun 25 pièces
11552571 Coupelle, conique 2 ml 25 échantillons, 200 à 2000 µl chacun 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10784274 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 69550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00€
    227.65€ / 50 pièces
    Économisez 53.35€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Réalisez l’échange de tampon d’échantillon grâce à ces coupelles en PP jetables avec seuil de 3500-MW (seuil de rétention des molécules), dotées de membranes intégrées à faible liaison.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI (seuil de rétention des molécules de 3 500) sont des coupelles en polypropylène jetables avec membranes à faible liaison intégrées pour la dialyse et la récupération élevée de protéines et macromolécules > 3,5 kDa dans des volumes compris entre 10 μl et 2 ml. Les dispositifs ont été développés pour offrir un moyen pratique de dialyser de petits volumes d’échantillons d’acides nucléiques et de protéines sans perte d’échantillon excessive. Ces dispositifs permettent de réaliser diverses opérations : élimination des contaminants de faible poids moléculaire, échange de tampons, dessalage, dialyse à équilibrage, réactions de micro-conjugaison et concentration.
Les dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI sont fabriqués dans un environnement propre et conditionnés automatiquement après assemblage afin de veiller à l’absence de contamination et à ce qu’ils soient prêts à l’emploi. Ces dispositifs de dialyse à seuil de rétention des molécules de 3 500 sont disponibles en trois tailles (capacités de 0,1, 0,5 et 2 ml) et sont conçus pour faciliter l’ajout et le retrait d’échantillons à l’aide d’une pipette de laboratoire standard. Les dispositifs MINI sont efficaces et pratiques pour le dessalage d’échantillons ou l’échange de tampons types en 4 à 8 heures. Contrairement aux autres dispositifs de séparation d’échantillons de petite taille, aucun équipement ne doit être monté, aucun adaptateur de seringue n’est requis et la manipulation de petits volumes d’échantillons ne requiert aucune étape laborieuse. La membrane en cellulose régénérée est compatible avec les produits chimiques et les tampons courants.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer MINI, seuil de rétention des molécules de 3 500 :
• Trois tailles pratiques : dispositifs de dialyse pour des échantillons de 0,1, 0,5 et 2 ml adaptés respectivement à une microcentrifugeuse standard de 1,5 ml et à des tubes coniques de 15 ml et 50 ml
• Excellent taux de récupération d’échantillons : la surface de membrane de petite taille et le plastique à faible liaison permettent de minimiser la perte d’échantillons
• Protocole en une étape : pipetez l’échantillon dans le dispositif MINI et placez-le dans le tube contenant le tampon de dialyse ; aucun assemblage laborieux, aucune préparation du dispositif, aucun équipement onéreux requis
• Étanchéité 100 % garantie : la conception innovante empêche toute pénétration “capillaire” susceptible de survenir dans des dispositifs artisanaux
• Gain de temps : permet de dessaler les acides nucléiques et les protéines (récupération >95 %) en moins de 15 minutes, ce qui améliore la résolution, la quantification et la conjugaison des échantillons
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,5 ml et 2 ml sont adaptés et sont refermés en les insérant dans les tubes coniques de 15 ml et 50 ml inclus, respectivement. Les tubes peuvent être placés en toute sécurité dans des racks ou des agitateurs de laboratoire standard ; cette fonctionnalité permet d’économiser de l’espace, de minimiser les risques de déversements ou de contamination et élimine le besoin de flotteurs ou de grands béchers de tampon. En utilisant ces dispositifs de dialyse MINI, le retrait des contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons et le dessalage peuvent être réalisés en 4 à 8 heures à des efficacités, des taux et des récupérations très similaires à ceux de la dialyse conventionnelle utilisant un grand volume de dialysat.
Les dispositifs de dialyse MINI de 0,1 ml sont conçus pour être refermés (bouchons inclus) et insérés dans des tubes de microcentrifugation de 1,5 ml standard. Un maximum de 25 dispositifs MINI peut également être placé dans un dispositif de dialyse Slide-A-Lyzer MINI de type Float pour procéder à une dialyse de plusieurs échantillons dans un grand bécher.
À l’aide du dispositif MINI de 0,1 ml, une quantité de 100 µl de tampon de glycine pH 2,8 peut être équilibrée avec 1 litre de tampon au bicarbonate de pH 9,4 en moins de 10 minutes. Comme pour toutes les applications de dialyse, le taux de dialyse observé pour chaque échantillon utilisé avec ces dispositifs dépend de divers facteurs, dont le volume de la membrane par rapport à l’échantillon, la température et les taux d’agitation ; ainsi que le poids moléculaire, la forme, le degré d’hydratation et la charge des molécules passant à travers les membranes et le pH, la force ionique et les caractéristiques de solvant des tampons utilisés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Coupelle, microcentrifugeuse
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
MWCO 3,5 kDa
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Coupelle, microcentrifugeuse
Description Dispositif de dialyse MINI
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Volume d’échantillon (métrique) 0,1 ml
Suffisant pour 50 échantillons, 10 à 100 µl chacun
Quantité 50 dispositifs
Contenu et stockage Conserver à température ambiante