Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs et seringues accessoires Slide-A-Lyzer™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescripción
Les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont conçues pour le chargement efficace des échantillons dans les cassettes Slide-A-Lyzer et le retrait de l’échantillon après la dialyse. Les flotteurs à cassette sont utilisés avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour éliminer les contaminants de faibles poids moléculaires et effectuer l’échange de tampon, le dessalage et la concentration.
Les caractéristiques des accessoires pour cassettes Slide-A-Lyzer comprennent :
• Les seringues sont de taille appropriée pour différents volumes d’échantillons
• Des flotteurs empêchent le barreau d’agitation de déchirer la membrane de dialyse
• Adaptés à la cassette Slide-A-Lyzer pour un ajustement optimal et une minimisation de la perte d’échantillons
• Chimiquement inertes
Especificaciones
Especificaciones
| Suffisant pour | Chargement d’échantillons dans des cassettes de 12 ml |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Membrane | Dialyse |
| Format | Cassette, accessoire |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 seringues |
| Volume d’échantillon (métrique) | 20 mL |
| Type de produit | Seringue à cassette |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.