Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs et seringues accessoires Slide-A-Lyzer™
Code produit 10197393 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 à 3 ml
12 ml
1 ml
20 ml
5 ml
Type de produit:
Bouée à flotteur à cassette
Seringue à cassette
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit unitSize
10197393 12 ml Bouée à flotteur à cassette 8 pièces
10770995 0,5 à 3 ml Bouée à flotteur à cassette 10 pièces
10733495 5 ml Seringue à cassette 10 pièces
10187493 20 ml Seringue à cassette 10 pièces
10570904 1 ml Seringue à cassette 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10197393 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66432
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les flotteurs et les seringues Slide-A-Lyzer sont disponibles et compatibles avec différentes cassettes de dialyse pour des volumes de 0,1 à 20 ml.
Les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont conçues pour le chargement efficace des échantillons dans les cassettes Slide-A-Lyzer et le retrait de l’échantillon après la dialyse. Les flotteurs à cassette sont utilisés avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour éliminer les contaminants de faibles poids moléculaires et effectuer l’échange de tampon, le dessalage et la concentration.
Réduisez au minimum la perte d’échantillon à l’entrée et à la sortie des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer en utilisant les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour des volumes d’échantillon de 1 à 20 ml. Les flotteurs pour cassette Slide-A-Lyzer sont conçus pour faire flotter les cassettes de 0,5 à 12 ml dans le dialysat.
Les caractéristiques des accessoires pour cassettes Slide-A-Lyzer comprennent :
• Les seringues sont de taille appropriée pour différents volumes d’échantillons
• Des flotteurs empêchent le barreau d’agitation de déchirer la membrane de dialyse
• Adaptés à la cassette Slide-A-Lyzer pour un ajustement optimal et une minimisation de la perte d’échantillons
• Chimiquement inertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Suffisant pour Flottaison d’une cassette de 12 ml avec chaque flotteur
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Membrane Dialyse
Format Cassette, accessoire
Capacité (métrique) 12 ml
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 8 flotteurs
Volume d’échantillon (métrique) 12 mL
Type de produit Bouée à flotteur à cassette