Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs et seringues accessoires Slide-A-Lyzer™
Code produit 10733495 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 à 3 ml
12 ml
1 ml
20 ml
5 ml
Type de produit:
Bouée à flotteur à cassette
Seringue à cassette
Conditionnement:
10 pièces
8 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Type de produit Conditionnement
10733495 5 ml Seringue à cassette 10 pièces
10770995 0,5 à 3 ml Bouée à flotteur à cassette 10 pièces
10197393 12 ml Bouée à flotteur à cassette 8 pièces
10187493 20 ml Seringue à cassette 10 pièces
10570904 1 ml Seringue à cassette 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10733495 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66490
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Les flotteurs et les seringues Slide-A-Lyzer sont disponibles et compatibles avec différentes cassettes de dialyse pour des volumes de 0,1 à 20 ml.
Les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont conçues pour le chargement efficace des échantillons dans les cassettes Slide-A-Lyzer et le retrait de l’échantillon après la dialyse. Les flotteurs à cassette sont utilisés avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour éliminer les contaminants de faibles poids moléculaires et effectuer l’échange de tampon, le dessalage et la concentration.
Réduisez au minimum la perte d’échantillon à l’entrée et à la sortie des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer en utilisant les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour des volumes d’échantillon de 1 à 20 ml. Les flotteurs pour cassette Slide-A-Lyzer sont conçus pour faire flotter les cassettes de 0,5 à 12 ml dans le dialysat.
Les caractéristiques des accessoires pour cassettes Slide-A-Lyzer comprennent :
• Les seringues sont de taille appropriée pour différents volumes d’échantillons
• Des flotteurs empêchent le barreau d’agitation de déchirer la membrane de dialyse
• Adaptés à la cassette Slide-A-Lyzer pour un ajustement optimal et une minimisation de la perte d’échantillons
• Chimiquement inertes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Suffisant pour Chargement d’échantillons dans des cassettes de 3 ml
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Membrane Dialyse
Format Cassette, accessoire
Capacité (métrique) 5 ml
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 10 seringues
Volume d’échantillon (métrique) 5 mL
Type de produit Seringue à cassette