Learn More
Thermo Scientific™ Flotteurs et seringues accessoires Slide-A-Lyzer™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescrizione
Les seringues pour cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont conçues pour le chargement efficace des échantillons dans les cassettes Slide-A-Lyzer et le retrait de l’échantillon après la dialyse. Les flotteurs à cassette sont utilisés avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer pour éliminer les contaminants de faibles poids moléculaires et effectuer l’échange de tampon, le dessalage et la concentration.
Les caractéristiques des accessoires pour cassettes Slide-A-Lyzer comprennent :
• Les seringues sont de taille appropriée pour différents volumes d’échantillons
• Des flotteurs empêchent le barreau d’agitation de déchirer la membrane de dialyse
• Adaptés à la cassette Slide-A-Lyzer pour un ajustement optimal et une minimisation de la perte d’échantillons
• Chimiquement inertes
Specifica
Specifica
| Suffisant pour | Flottaison d’une cassette de 0,5 ml ou 3 ml avec chaque flotteur |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante. |
| Membrane | Dialyse |
| Format | Cassette, accessoire |
| Capacité (métrique) | 0,5 à 3 ml |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 flotteurs |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0.5 to 3 mL |
| Type de produit | Bouée à flotteur à cassette |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.