Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, MWCO de 10 K, 12 ml
Code produit 10194183 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
12 ml
30 ml
Quantité:
10 cassettes
5 x 10 cassettes
5 x 8 cassettes
6 cassettes
8 cassettes
Type de produit:
Cassettes de dialyse
Cassettes de dialyse (stérilisées aux rayons gamma)
Kit de cassettes de dialyse
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
50 pièces
6 pièces
8 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon (métrique) Quantité Type de produit Conditionnement
10194183 0,5 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse 10 pièces
10731765 0,5 ml 5 x 10 cassettes Cassettes de dialyse 50 pièces
10065983 0,5 ml 10 cassettes Kit de cassettes de dialyse 10 pièces
10591004 3 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse 10 pièces
10678464 3 ml 5 x 10 cassettes Cassettes de dialyse 50 pièces
11889943 3 ml 10 cassettes Kit de cassettes de dialyse 10 pièces
10539853 12 ml 8 cassettes Cassettes de dialyse 8 pièces
10311014 12 ml 5 x 8 cassettes Cassettes de dialyse 40 pièces
10591474 12 ml 8 cassettes Kit de cassettes de dialyse 8 pièces
10167913 30 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse 6 pièces
10311364 0,5 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse (stérilisées aux rayons gamma) 10 pièces
10371404 3 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse (stérilisées aux rayons gamma) 10 pièces
10301554 12 ml 8 cassettes Cassettes de dialyse (stérilisées aux rayons gamma) 8 pièces
10076033 30 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse (stérilisées aux rayons gamma) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10194183 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66383
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éliminez les sels et les petits contaminants pour maximiser la pureté et la récupération des échantillons avec les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer à seuil de rétention des molécules de 10 000.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 10 000) facilitent le retrait simple et efficace des sels et des petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille est supérieure à 10 000 daltons. Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont disponibles en quatre tailles pour convenir à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampon plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète.
Les cassettes Slide-A-Lyzer peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants de faibles poids moléculaires, l’échange de tampon, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons. Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont scellées hermétiquement sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Code couleur : le cadre orange indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 10 000 MW
• Quatre tailles de cassettes : sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon
• Dialyse rapide : la chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface/volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport au tube cylindrique pour dialyse
• Récupération élevée : la conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Option de stérilisation par irradiation aux rayons gamma : des cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont disponibles pour les applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons
Cassettes de dialyse stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont idéales pour les chercheurs cultivant des cellules et des microorganismes, purifiant des virus, de l’ADN et de l’ARN ou effectuant une préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons. Les cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont traitées avec 20 à 36 kGy de rayons gamma, un dosage qui a été déterminé pour stériliser les unités sur la base du bouillon trypticase soja pour l’identification de la croissance totale et du milieu thioglycolate liquide pour l’identification de la croissance anaérobie. Toutefois, une confirmation de stérilité n’est pas fournie pour les lots individuels, car aucun contrôle de stérilité supplémentaire n’est effectué après l’irradiation.
Spécifications de la membrane :
• Composition : cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1 à 0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Cassette
MWCO 10 kDa
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 10 cassettes
Volume d’échantillon (métrique) 0,5 ml
Type de produit Cassettes de dialyse