Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, seuil de rétention des molécules de 20 000
Code produit 10771775 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
12 ml
30 ml
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon (métrique) Conditionnement
10771775 3 ml 10 pièces
10668884 0,5 ml 10 pièces
10200364 12 ml 8 pièces
10260404 30 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10771775 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez cette membrane semi-perméable à seuil de rétention des molécules de 20 000 pour éliminer les sels et les contaminants avec une récupération maximale des échantillons.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 20 000) facilitent le retrait simple et efficace de sels tampons et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 20 000 daltons. Elles sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampons plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 20 000) facilitent le retrait simple et efficace de sels tampons et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 20 000 daltons. Elles sont disponibles en quatre tailles pour s’adapter à des volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 30 ml. Ces dispositifs sont plus faciles à utiliser que les tubes pour dialyse traditionnels, offrant un échange de tampons plus rapide ainsi qu’une récupération d’échantillons plus complète. Les cassettes Slide-A-Lyzer peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons. Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont hermétiquement étanchéifiées sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facile à utiliser : ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
• Dialyse rapide :la chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
• Récupération élevée : la conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Quatre tailles de cassettes : sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon
• Code couleur : le cadre de cassette violet indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores d’un poids moléculaire de 20 000
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : aucune
• Teneur en soufre : 0,04 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer, seuil de rétention des molécules de 20K, 3 ml
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Cassette
MWCO 20 kDa
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 10 cassettes
Volume d’échantillon (métrique) 3 ml