Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™, seuil de rétention des molécules de 3 500
Code produit 11859410 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
12 ml
30 ml
Quantité:
10 cassettes
1 kit (10 cassettes)
1 kit (8 cassettes)
6 cassettes
8 cassettes
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
6 pièces
8 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon (métrique) Quantité Conditionnement
11859410 0,5 ml 10 cassettes 10 pièces
10455685 0,5 ml 1 kit (10 cassettes) -
10759784 3 ml 10 cassettes 10 pièces
10751565 3 ml 1 kit (10 cassettes) 1 pièce
10500814 12 ml 8 cassettes 8 pièces
10416144 12 ml 1 kit (8 cassettes) 1 pièce
10501004 30 ml 6 cassettes 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11859410 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 66333
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Éliminez les sels et les contaminants et maximisez la récupération des échantillons à l’aide de cette membrane semi-perméable dotée d’une cassette de seuil de rétention des molécules des protéines de 3 500 daltons, plus facile à utiliser que les tubulures de dialyse traditionnelles.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 3 500) facilitent le retrait simple et efficace de sels et de petits contaminants à partir de protéines et d’autres macromolécules dont la taille excède 3 500 daltons. Elles peuvent être utilisées pour un large éventail d’applications, notamment le retrait de contaminants à faible poids moléculaire, l’échange de tampons, le dessalage, la dialyse à équilibrage et la concentration d’échantillons.
Les échantillons liquides sont facilement ajoutés et retirés en pénétrant le joint auto-étanche avec une aiguille hypodermique fixée à une seringue. Ni nœuds, ni clips, ni bouchons ne sont nécessaires pour étanchéifier les unités et empêcher les fuites et la perte d’échantillons pendant la procédure de dialyse. Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer sont fabriquées à partir de deux feuilles de membrane de dialyse en cellulose régénérée à faible liaison qui sont scellées hermétiquement sur chaque côté d’un joint de type silicone à l’intérieur d’un cadre en plastique inerte. Les matériaux des membranes et de la cassette sont compatibles avec la plupart des produits chimiques et des tampons courants en laboratoire.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer :
• Facile à utiliser—ni nœuds ni pinces ne sont requis ; injectez simplement l’échantillon dans la cassette et commencez la dialyse
• Dialyse rapide—La chambre de cassette plate avec deux membranes offre un rapport surface-volume élevé qui maximise la vitesse de diffusion par rapport à la tubulure de dialyse cylindrique
• Récupération élevée—La conception de cassette rectangulaire maximise la récupération du volume d’échantillon complet par n’importe lequel des quatre orifices d’injection aux coins
• Quatre tailles de cassettes—sélectionnez la cassette qui convient le mieux à votre volume d’échantillon (0,5 à 30 ml)
• Code couleur—le cadre de cassette rose indique des cassettes avec une membrane d’une taille de pores de 3 500 MW
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : néant
• Teneur en soufre : 0,1–0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,1 à 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 à 3 ml
• 12 ml = 3 à 12 ml
• 30 ml = 12 à 30 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Cassette
MWCO 3,5 kDa
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 10 cassettes
Volume d’échantillon (métrique) 0,5 ml