Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™ G2, seuil de rétention des molécules de 10 000
Code produit 11592541 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon (métrique):
0,5 ml
3 ml
15 ml
30 ml
70 ml
Quantité:
10 cassettes
6 cassettes
8 cassettes
Type de produit:
Cassettes de dialyse G2
Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma)
Conditionnement:
10 pièces
6 pièces
8 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon (métrique) Quantité Type de produit Conditionnement
11592541 15 ml 8 cassettes Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma) 8 pièces
10401955 0,5 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse G2 10 pièces
10625655 3 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse G2 10 pièces
10717975 15 ml 8 cassettes Cassettes de dialyse G2 8 pièces
10718165 30 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse G2 6 pièces
10318694 70 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse G2 -
11388271 0,5 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma) 10 pièces
11582541 3 ml 10 cassettes Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma) 10 pièces
11398271 30 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma) 6 pièces
11308281 70 ml 6 cassettes Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma) 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11592541 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88252
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Remarque importante : Ces cassettes de dialyse G2 seront abandonnées le 1er juin 2023 et remplacées par des cassettes de dialyse G3, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer aux cassettes de dialyse G3. Éliminez les sels et les contaminants tout en optimisant la récupération des échantillons grâce à ces cassettes de dialyse de protéines auto-flottantes de deuxième génération.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 10 000) offrent une commodité, une flexibilité et une performance maximum pour les dialyses d’échantillons. Elles permettent de charger des échantillons à l’aide d’une seringue ou d’une pipette via le port d’échantillonnage unique. L’échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l’orifice approprié. La cassette Slide-A-Lyzer est conçue pour permettre l’expulsion de l’air de l’intérieur et maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que les tubes de dialyse et les systèmes à base de tubes.
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L'échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l'orifice approprié.
Les cassettes de seuil de rétention des molécules (MWCO) de 10 000 daltons utilisent une cellulose régénérée à faible pouvoir de liaison qui est évaluée pour retenir complètement les protéines et autres macromolécules de plus de 10 000 daltons tout en permettant l’élimination des sels de tampon et des petits contaminants. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de propreté élevées pour une contamination zéro.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 10 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
• Plusieurs tailles : cinq capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 70 ml
• Option de stérilisation par irradiation aux rayons gamma : des cassettes stérilisées par irradiation gamma sont disponibles pour les applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons
Cassettes de dialyse stérilisées par irradiation aux rayons gamma
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont idéales pour les chercheurs qui cultivent des cellules et des micro-organismes ; purifient des virus, de l’ADN et de l’ARN ; ou effectuent la préparation d’échantillons pour d’autres applications nécessitant des conditions qui minimisent le risque de contamination des échantillons. Les cassettes stérilisées par irradiation aux rayons gamma sont traitées avec 20 à 36 kGy de radiation gamma, un dosage qui a été déterminé pour stériliser les unités basées sur un milieu de bouillon de soja Trypticase pour l’identification de la croissance totale et sur un milieu au thioglycolate fluide pour l’identification de la croissance anaérobie. Toutefois, une confirmation de stérilité n’est pas fournie pour les lots individuels, car aucun contrôle de stérilité supplémentaire n’est effectué après l’irradiation.
Spécifications de la membrane :
• Composition : Cellulose régénérée synthétisée par le procédé viscose
• Épaisseur : 0,9 à 1,2 mil (22,5 à 30 µm)
• Temps d’hydratation requis avant utilisation : 2 minutes
• Teneur en glycérol : 21 %
• Teneur en soufre : 0,1–0,15 %
• Teneur en métaux lourds : traces
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 88252 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par A52982, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à A52982.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante
Cible de purification Échange de tampon, protéine
Membrane Membrane en cellulose, dialyse
Format Cassette
MWCO 10 kDa
Gamme de produits Slide-A-Lyzer
Quantité 8 cassettes
Volume d’échantillon (métrique) 15 ml
Type de produit Cassettes de dialyse G2 (stérilisation aux rayons gamma)