Learn More
Thermo Scientific™ Cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer™ G2, seuil de rétention des molécules de 20 000
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 20 000) offrent une commodité, une flexibilité et une performance maximum pour les dialyses d’échantillons.
Les cassettes de seuil de rétention des molécules de 20 000 daltons utilisent une membrane de cellulose fabriquée pour retenir entièrement les protéines et autres macromolécules supérieures à 20 000 daltons tout en permettant le retrait des sels tampons et des petits contaminants. La membrane de la cassette se compose de cellulose régénérée à faible affinité de liaison. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de propreté élevées pour une contamination zéro.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 20 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles : capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 70 ml
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87734 sera arrêté et remplacé par 66005 au plus tard le 1er juin 2023. Envisagez de passer à 66005.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 20 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 0,5 ml |