Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 2K MWCO
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 à seuil de rétention des molécules de 2 000 offrent une commodité, une flexibilité et une performance maximum pour les dialyses d’échantillons. Les cassettes utilisent une membrane de cellulose qui retient les protéines et autres macromolécules supérieures à 2 000 daltons, tout en permettant la suppression des sels tampons et des petits contaminants. La membrane de la cassette se compose de cellulose régénérée à faible affinité de liaison. Les membranes et les cassettes sont fabriquées dans des conditions de salle blanche afin de garantir l’absence de contaminants.
Caractéristiques des cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer (seuil de rétention des molécules de 2 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles : cinq capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 70 ml
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Plages de volumes :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
• 15 ml = 5 à 15 ml
• 30 ml = 10 à 30 ml
• 70 ml = 25 à 70 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87718 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par A52961, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à A52961.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 2,0 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 3 ml |