Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G2 Dialysis Cassettes, 7K MWCO
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 7 000) offrent un maximum de commodité, de flexibilité et de performance pour la dialyse d’échantillons de volumes d’échantillons compris entre 0,5 et 3 ml.
Caractéristiques des dispositifs de dialyse Slide-A-Lyzer G2 (seuil de rétention des molécules de 7 000) :
• Chargement aisé : accessible par pipette pour faciliter le chargement et la récupération des échantillons
• Auto-flottantes : chambres à air intégrées éliminant la nécessité d’utiliser des flotteurs
• Construction robuste : garantit un niveau maximal d’intégrité et de protection des échantillons
• Conception supérieure : recherches et tests exhaustifs pour garantir une dialyse rapide et continue, et une récupération maximale des échantillons
• Plusieurs tailles : deux capacités de cassette pour recevoir des volumes d’échantillons de 0,5 à 3 ml
• Polyvalentes : idéales pour éliminer les contaminants à faible poids moléculaire, effectuer un échange de tampons et procéder à un dessalage
Les cassettes de dialyse Slide-A-Lyzer G2 permettent d’injecter les échantillons directement avec une seringue ou une pipette par l’orifice unique prévu. La conception de la cassette permet de libérer l’air de l’intérieur de la cassette pour maximiser le rapport surface/volume, en garantissant une meilleure performance de dialyse que la tubulure de dialyse et les systèmes à base de tubes. L'échantillon se retire facilement par pipette ou par seringue à travers l'orifice approprié.
Plages de volume :
• 0,5 ml = 0,25 à 0,75 ml
• 3 ml = 1 à 3 ml
Informations sur la commande
Remarque importante : Le SKU nº 87728 sera arrêté le 1er juin 2023 et remplacé par 66370 et 66372, une nouvelle génération de cassettes. Envisagez de passer à 66370 ou 66372.
Spécification
Spécification
| Suffisant pour | 10 échantillons, 0,5 à 3 ml chacun |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante |
| Cible de purification | Échange de tampon, protéine |
| Membrane | Membrane en cellulose, dialyse |
| Format | Cassette |
| MWCO | 7,0 kDa |
| Gamme de produits | Slide-A-Lyzer |
| Quantité | 10 cassettes |
| Volume d’échantillon (métrique) | 3 ml |