Description
Constituez un système de rangement intégré grâce aux armoires de rangement pour lames et blocs Thermo Scientific™, fabriquées en acier avec finition peinte résistante aux solvants.
Caractéristiques :
- Entièrement en acier
- Peinture résistante aux solvants
- Haut et bas scellés pour garantir un stockage exempt de rouille
- Socle universel en métal noir pour classeurs de rangement pour lames et blocs
- Socle à roulettes (en option) capable de supporter jusqu'à dix classeurs de lames
Classeur de lames
- Contient 14 tiroirs
- Capacité totale de 6 000 lames de microscope
- Dimensions : 480 x 480 x 130 mm (18,9 x 18,9 x 5,1 in)
Classeur de rangement pour blocs
- Contient huit tiroirs
- Capacité totale de 3 000 blocs environ
- Dimensions : 480 x 480 x 275 mm (18,9 x 18,9 x 10,8 in)
Informations de commande :
Les séparateurs en mousse pour tiroirs à lames (réf. B1000152) sont disponibles par paquet de 12.
Informations sur la commande
Note: For a complete set, order a plinth (universal or wheeled), a block bank (choice of colors) and a slide safe (choice of colors).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Classeur de rangement pour blocs |
| Couleur | Gris |
| Capacité | 3000 Blocks |
| Profondeur (impériale) | 18.9 in. |
| Profondeur (métrique) | 480 mm |
| Hauteur (impériale) | 18.9 in. |
| Hauteur (métrique) | 480 mm |
| Largeur (impériale) | 10.8 in. |
| Largeur (métrique) | 275 mm |