Learn More
Karl Hecht™ Boîtes pour lames antistatiques Assistent™
Code produit 10023721
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
100 microlames
50 microlames
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10023721 100 microlames 1 pièce
10195861 50 microlames 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10023721 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 42701010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.38€
    26.32€ / 1 pièces
    Économisez 49.06€
    65% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Assure une organisation, un stockage et un transport sûrs des lames de laboratoire. Les boîtes pour lames antistatiques Assistent™ Karl Hecht™ sont dotées d’un cadre en plastique polypropylène.
  • Empilable
  • Noir
  • Résistant au xylène
  • Avec rainures en plastique numérotées
Spécification
Type de produit Boîte de lames
Capacité 100 microlames
Nb par paquet 1 de chaque