Learn More
BRAND™ Bac de coloration de lames
Code produit 10251951 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
POM
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau
10251951 POM
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10251951 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 471500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Bac de coloration de lames avec couvercle bien ajusté pour empêcher l’évaporation.
  • Pour 25 lames
  • Le couvercle ajusté empêche l’évaporation
  • Le plateau est doté d’une poignée rabattable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Lames
Type Bac de coloration
Matériau POM