Learn More
BRAND™ Cuve de coloration de lames avec motif Hellendahl
Code produit 10682242 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de lames:
16
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de lames Conditionnement
10682242 16 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10682242 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 472600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    480.00€ / 10 pièces
    Économisez 60.00€
    11% de réduction
Expédition estimée: 08-12-2026
La cuve à coloration de lames avec motif Hellendahl peut contenir jusqu’à 16 lames.
  • Verre sodocalcique
  • Pour 16 lames
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre sodocalcique
Type Motif Hellendahl
À utiliser avec (équipement) Lames de 76 x 26 mm
Comprend Couvercle
Nombre de lames 16
Dimensions (L x l x H) 10 x 5 x 9,5 mm