Learn More
Kartell Système de stockage de diapositives
Code produit 18007801
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
4 pieds fixes
4 roulettes pivotantes
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
18007801 4 pieds fixes 1 pièce
18087761 4 roulettes pivotantes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18007801 Fournisseur Kartell Code fournisseur 00946L1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    615.00€
    516.62€ / 1 pièces
    Économisez 98.38€
    15% de réduction
Expédition estimée: 21-12-2026
Système de rangement de lames conçu pour la classification et le stockage des lames de microscope, fabriqué en PMMA haute résistance aux chocs. Sa couleur givrée semi-transparente lui confère un aspect attrayant tandis que sa structure métallique lui assure stabilité, tout en garantissant légèreté, fonctionnalité, robustesse et durabilité.
  • Chaque tiroir peut contenir jusqu'à 13 supports pour glissières (code 921) et plaques de recouvrement transparentes (code 920), à commander séparément.
  • Chaque support peut contenir 100 lames de microscope, facilement extractibles.
  • Chaque cavité est numérotée
  • Les couvercles transparents permettent de vérifier facilement le contenu, tout en protégeant les lames de la poussière et autres corps étrangers.
  • Le système de stockage complet peut donc contenir jusqu'à 5 200 diapositives.
Spécification
Type Gabinete de almacenamiento deslizante
Capacité de lame 5000
À utiliser avec (équipement) Classification et conservation des lames de microscope
Comprend 4 pieds fixes