Learn More
Epredia™ Imprimante pour lames SlideMate™ AS
Code produit 15488881 Tous les produits Epredia Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Imprimante de lames AS Basic
Imprimante de lames, Système de base AS
Imprimante pour lames
Imprimante à lames AS On-Demand Sys
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15488881 Imprimante de lames AS Basic 1 pièce
15408891 Imprimante de lames, Système de base AS 1 pièce
15418891 Imprimante pour lames 1 pièce
15451031 Imprimante à lames AS On-Demand Sys 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15488881 Fournisseur Epredia™ Code fournisseur A83900001
Expédition estimée: 19-03-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Réduisez les erreurs d’identification des échantillons tout en améliorant un flux de travaux peu intensif grâce à l’imprimante pour lames à la demande Epredia™ SlideMate™ AS.
L’imprimante SlideMate AS favorise un flux de travaux unique grâce à des caractéristiques uniques conçues spécifiquement pour l’impression à la demande.
  • Écran tactile couleur entièrement intégré et logiciel simple, faciles à utiliser
  • Lecteur de codes-barres intégré qui permet la lecture des informations de la cassette et l’importation des données sur l’étiquette de la lame
  • Se connecte aisément à d’autres ordinateurs ou systèmes d’information de laboratoire
  • Imprime directement sur la lame, ce qui élimine la nécessité d’une écriture manuelle ou d’étiquettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Imprimante de lames AS Basic
Capacité de milieu 1 rouleau, environ 12 000 lames
Couleur du milieu Noir
Type de milieu Ruban à transfert thermique
Type de lame 1 in x 3 in ou 25 mm x 75 mm x 1 mm
Cadence 5 s/lame
Comprend SlideMate AS imprimante basique avec écran tactile couleur, USB connexion, câble d’alimentation et logiciel simple pour imprimer uniquement des étiquettes de diapositives générées en externe
Profondeur (impériale) 9,1 in
Profondeur (métrique) 230 mm
Largeur (impériale) 4,8 in
Largeur (métrique) 122 mm
Ampérage 1,2 A max.
Fréquence 50/60 Hz
Tension 100/240 VCA