Learn More
Micronova™ SlideMop™ Housses pour serpillères à franges
BIOPHARMA
Code produit 16656172 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Instructions d’entretien:
L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Instructions d’entretien Conditionnement
16656172 L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C. 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16656172 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZCR6316
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    176.74€ / 24 pièces
    Économisez 8.26€
    4% de réduction
Expédition estimée: 23-12-2026
Un système de nettoyage simple et efficace doté de plaques robustes et pliables qui s’insèrent facilement dans une housse matelassée en polyester pour serpillères et qui se verrouillent simplement en appuyant vers le bas. Cadre disponible en acier inox ou
Le cadre et les Micronova SlideMop™ caches de la serpillière à tête plate sont conçus pour être utilisés selon la méthode traditionnelle « trempage et essorage » ou comme méthode de « saturation » où l'élimination des liquides et/ou l'économie d'espace sont un facteur à considérer.
  • Cadre pliable pour serpillère à tête plate et housses en polyester
  • Conception légère et économique adaptée à une utilisation dans l’ensemble de l’installation
  • Housses matelassées en polyester pour serpillères avec tampon intérieur en polyester pour assurer la dispersion du désinfectant
  • Cadre disponible en acier inoxydable ou en plastique
  • Joint pivotant pour facilement nettoyer, que ce soit en tirant ou en poussant la serpillère ou en faisant des 8
  • À utiliser avec des manches filetés en plastique ou en aluminium standard
  • Peut être utilisé avec un manche en acier inoxydable de la série SSU avec un adaptateur ACME
  • À utiliser avec une essoreuse W-94 ou W-92
  • Fabriqué pour une utilisation en environnements contrôlés, ISO 5 à 9
  • Gamma irradiée disponible : dose minimale de 25 kGy
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable
Le cadre de serpillière est vendu séparément.
Spécification
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) Seaux et essoreuse
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Polyester