Learn More
Micronova™ Cadre et housses SlideMop™ pour serpillère à tête plate
Code produit 16676172 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Protection de sonde acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16676172 Protection de sonde acier inoxydable 1 pièce
16686172 Polypropylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16676172 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur QPSM16
Expédition estimée: 01-04-2027
Un système de nettoyage simple et efficace doté de plaques robustes et pliables qui s’insèrent facilement dans une housse matelassée en polyester pour serpillères et qui se verrouillent simplement en appuyant vers le bas. Cadre disponible en acier inox ou
Le Micronova SlideMop™ Le cadre et les housses de balai à tête plate sont conçus pour être utilisés selon la méthode traditionnelle de « trempage et d'essorage » ou selon la méthode de « saturation » lorsque l'élimination des liquides et/ou le gain de place sont des facteurs importants.
  • Cadre pliable pour serpillère à tête plate et housses en polyester
  • Conception légère et économique adaptée à une utilisation dans l’ensemble de l’installation
  • Housses matelassées en polyester pour serpillères avec tampon intérieur en polyester pour assurer la dispersion du désinfectant
  • Cadre disponible en acier inoxydable ou en plastique
  • Joint pivotant pour facilement nettoyer, que ce soit en tirant ou en poussant la serpillère ou en faisant des 8
  • À utiliser avec des manches filetés en plastique ou en aluminium standard
  • Peut être utilisé avec un manche en acier inoxydable de la série SSU avec un adaptateur ACME
  • À utiliser avec une essoreuse W-94 ou W-92
  • Fabriqué pour une utilisation en environnements contrôlés, ISO 5 à 9
  • Irradié aux rayons gamma disponible : dose minimale de 25 kGy
  • Bonne résistance chimique
  • Autoclavable
Spécification
Type de produit Support pliable SlideMop, accessoire pour manche fileté
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
À utiliser avec (équipement) Seaux et essoreuse
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable