Learn More
Micronova™ SlideMop™ Têtes de serpillière, irradiées
BIOPHARMA
Code produit 16666172 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Protection de sonde acier inoxydable, Polyester
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
16666172 Protection de sonde acier inoxydable, Polyester 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16666172 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur MZCR6316IR
Expédition estimée: 01-04-2027
Housses à serpillière pour utilisation avec le Micronova™ SlideMop™. Il SlideMop s’agit d’un système simple et efficace de serpillière avec des plaques robustes et pliables qui glissent facilement dans la couverture matelassée en polyester et se verrouillent en place avec une simple poussée vers le bas.
  • Housses de serpillère en polyester pour une utilisation avec la serpillère à tête plate SlideMop™ Micronova. (Pour le cadre SlideMop, voir QSM16.)
  • Housses pour serpillère en polyester ouatiné avec intérieurs en tampon de polyester pour la dispersion des désinfectants. Conçus pour une utilisation dans des environnements contrôlés, ISO 5 à 9
  • Bonne résistance chimique
Spécification
Type de produit Housse pour serpillière irradiée
Type de tête Plat
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 16 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 41 cm
Autoclavable Non autoclavable
Jetable Non
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
À utiliser avec (équipement) À utiliser avec un cadre en acier inox
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Color-coded Non
Matériau Protection de sonde acier inoxydable, Polyester