Learn More
Thermo Scientific™ Slideport™ Slide Inserts
Code produit 17226316 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 boîte
3 boîte
5 boîte
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17226316 1 boîte 1 pièce
12851886 3 boîte 3 pièces
16644982 5 boîte 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17226316 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur N0101111
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Imagez les lames sur votre lecteur à haute densité (HCS) ou pour analyse à haute densité (HCA) ou sur n’importe quel instrument à l’aide d’une microplaque standard.
Imagez les lames sur votre lecteur à haute densité (HCS) ou pour analyse à haute densité (HCA) ou sur n’importe quel instrument pour lequel vous utilisez une microplaque standard, à l’aide du porte-lames Thermo Scientific™ Slideport™.
  • Slideport a été testé afin de pouvoir obtenir une image sur une large gamme de types d’échantillons, notamment des cellules fixes et vivantes, des sections de tissus, des microarrays tissulaires et des microbilles
  • Imagez des lames comme si vous imagiez à l’aide de microplaques standard. Tout microscope ou lecteur de plaques acceptant les microplaques standard accepte également le Slideport
  • Deux hauteurs de jupe disponibles pour accueillir une variété de lecteurs et objectifs
  • Automatisez l’imagerie de vos lames en utilisant la compatibilité d’automatisation de Slideport
  • Slideport peut être utilisé à des températures différentes comprises entre 4°C et 37°C, ce qui permet une flexibilité de conservation et d’imagerie
  • Compatibilité : Lecteur HCS ou tout instrument utilisant une microplaque standard, les instruments à haute teneur Thermo Scientific
  • Linsert pour lames Thermo Scientific™ Slideport™ peut contenir des lames de microscope dans un cadre adapté aux instruments à haute densité Thermo Scientific™. Les lames peuvent être imagées à l’aide de nombreux objectifs en raison de deux hauteurs de jupe disponibles.
  • Contenu : un insert coulissant Slideport
  • Empilez facilement les lames pour une imagerie automatisée avec ou sans couvercles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Insert pour lames
Gamme de produits Slideport
Description Inserts pour lames Slideport cellomiques
Compatibilité Lecteur HCS ou tout instrument utilisant une microplaque standard
À utiliser avec (équipement) Plateforme HCS CellInsight CX5, lecteur HCA ArrayScan
Capacité 4 lames par insert
Quantité 1 boîte