Learn More
Zeiss™ Coulisseau
Beschreibung
Curseur 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
- 2 Positions pour diaphragmes Ph ou PlasDIC
- Position champ clair avec neutre
- Filtre de densité 0,06
- Avec arrêt de phase fixe Ph 1/0,4
- 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 Epi+
- 50x/0,7 Epi+
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Coulisseau |
| Description | Curseur DIC EC EP |
| Quantité | 1 de chaque |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?