Learn More
Zeiss™ Coulisseau
Código de producto. 12312043
Cambiar vista
Click to view available options
Type:
Coulisseau
Coulisseau avec butée de phase fixe Ph 1/0,4
Description:
5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4
Coulisseau avec butée à phase fixe Ph 1/0,4
Curseur DIC EC EP
Tamaño de la unidad:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Type Description unitSize
12312043 Coulisseau avec butée de phase fixe Ph 1/0,4 Coulisseau avec butée à phase fixe Ph 1/0,4 1 pièce
11825093 Coulisseau 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 1 pièce
11835093 Coulisseau Curseur DIC EC EP 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12312043 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4267179020000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Utilisez ces coulisseaux pour une variété d’applications
Curseur 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
  • 2 Positions pour diaphragmes Ph ou PlasDIC
  • Position champ clair avec neutre
  • Filtre de densité 0,06
Curseur 10 x 46 mm
  • Avec arrêt de phase fixe Ph 1/0,4
Curseur DIC EC EP
  • 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 Epi+
Curseur DIC EC EP
  • 50x/0,7 Epi+
Especificaciones
Type Coulisseau avec butée de phase fixe Ph 1/0,4
Description Coulisseau avec butée à phase fixe Ph 1/0,4
Quantité 1 de chaque
Dimensions 10 x 46 mm
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.