Learn More
Zeiss™ Coulisseau
Descripción
Curseur 10 x 46 mm Ph/PlasDIC, H, Ph/PlasDIC
- 2 Positions pour diaphragmes Ph ou PlasDIC
- Position champ clair avec neutre
- Filtre de densité 0,06
- Avec arrêt de phase fixe Ph 1/0,4
- 5x/0,13, 10x/0,2, 20x/0,4 Epi+
- 50x/0,7 Epi+
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Coulisseau avec butée de phase fixe Ph 1/0,4 |
| Description | Coulisseau avec butée à phase fixe Ph 1/0,4 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | 10 x 46 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?