Learn More
CELLPATH SLIDERITE SUPA MEGA SLIDE - ENVELOPPEUR EN CARTON
Code produit 30226315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de lame:
1
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de lame unitSize
30226315 1 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30226315 Fournisseur CELLPATH Code fournisseur WEX050001A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.03€
    12.68€ / 10 pièces
    Économisez 7.35€
    36% de réduction
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les emballages en carton robustes sont fabriqués à partir d'un moulage monobloc qui offre un haut niveau de protection pour les lames Mega et Supa Mega.
  • Principaux avantages :
  • Convient aux glissières jusqu'à 76 x 52 mm
  • Économiques
  • Réutilisable
  • Robuste et durable
Spécification
Type Porte-lames
Capacité de lame 1