Learn More
Hecht Karl™ Lames
Code produit 11875930
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nombre de puits:
1
2
3
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nombre de puits Conditionnement
11875930 2 50 pièces
10073831 1 1 pièce
11745075 3 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11875930 Fournisseur Hecht Karl™ Code fournisseur 42411010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    424.04€
    157.89€ / 50 pièces
    Économisez 266.15€
    62% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Parfaitement adaptés à la rétention de liquides et de cultures pour l’examen microscopique.Les lames/plaques à cavité Karl Hecht™ sont disponibles avec une ou plusieurs cavités et dans un seul format de lame ou de plaque.
  • Lames/plaques de microscope avec une ou plusieurs cavités.
  • Bords rodés.
Spécification
Longueur (métrique) 76 mm
Largeur (métrique) 26 mm
Type Lama
Nombre de puits 2
Quantité 1/boîte
Dimensions (L x l) 76 x 26 mm