Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures)
Product Code. 15150529 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Capacité:
105 microplaques
147 microplaques
Boîtes (15)
Boîtes (25)
Boîtes de 2 in
Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml)
Microplaques, 20 boîtes/rack
Microplaques, 30 boîtes/rack
Tubes
Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack
Tubes, 16 boîtes/rack
Tubes, 18 boîtes/rack
Tubes, 21 boîtes/rack
Tubes, 24 boîtes/rack
Tubes, 28 boîtes/rack
Tubes, 32 boîtes/rack
Tubes, 36 boîtes/rack
Tubes, 42 boîtes/rack
Tubes, 48 boîtes/rack
Tubes, 56 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
2 po boîtes
3 po boîtes
Boîtes de 2 in
Forma séries 88000 et TSU
Microplaques
Plaques standard
Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400
Série 900 13 CF, TSE 240
Série 900 28 CF, TSE 600
Séries EXF et HFU200, 300 et 400600
Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes)
Séries Revco UxF et HERAFreeze HFU-T
Unit Size:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité Type de produit À utiliser avec (équipement) Unit Size
15150529 Tubes Tiroir coulissant (tubes) Forma séries 88000 et TSU 1 pièce
15140519 Tubes, 32 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 13 CF, TSE 240 1 pièce
15150519 Tubes, 48 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400 1 pièce
15170519 Tubes, 56 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 28 CF, TSE 600 -
15160519 Tubes, 56 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Forma séries 88000 et TSU 1 pièce
15180519 Tubes, 24 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 13 CF, TSE 240 1 pièce
15190519 Tubes, 36 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400 -
15110529 Tubes, 42 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 28 CF, TSE 600 1 pièce
15100529 Tubes, 42 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Forma séries 88000 et TSU 1 pièce
15120529 Tubes, 16 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 13 CF, TSE 240 1 pièce
15130529 Tubes, 24 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400 1 pièce
15140529 Tubes, 28 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 28 CF, TSE 600 1 pièce
15100539 Microplaques, 20 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 13 CF, TSE 240 1 pièce
15110539 Microplaques, 30 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 17-23CF, TSE320, TSE 400 1 pièce
15120539 Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Série 900 28 CF, TSE 600 1 pièce
11810553 Tubes (1,0 à 1,4 ml ou 1,8 ml), 35 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Forma séries 88000 et TSU 1 pièce
15170529 Tubes, 18 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Séries EXF et HFU200, 300 et 400600 1 pièce
15180529 Tubes, 21 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Séries EXF et HFU200, 300 et 400600 1 pièce
15190529 Tubes, 21 boîtes/rack Tiroir coulissant (tubes) Séries Revco UxF et HERAFreeze HFU-T 1 pièce
13114544 Cryoboîtes, tubes (200 μL à 5 ml) Tiroir coulissant (tubes) Séries Forma 900, Forma 7000, TSE et TSD (modèles de 28 pieds cubes) 1 pièce
11870543 Boîtes de 2 in Rack à accès latéral (réglable) Boîtes de 2 in 1 pièce
11880543 Boîtes (15) Rack à accès latéral (réglable) 3 po boîtes 1 pièce
11890543 105 microplaques Rack à accès latéral (microplaque) Plaques standard 1 pièce
11860543 147 microplaques Rack à accès latéral (microplaque) Microplaques 1 pièce
10744984 Boîtes (25) Racks sur tiroir coulissant 2 po boîtes 1 pièce
13167444 Boîtes (15) Racks sur tiroir coulissant 3 po boîtes 1 pièce
11706469 Boîtes (15) Racks sur tiroir coulissant 3 po boîtes 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15150529 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. 1950799
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.22€
    227.39€ / 1 pièces
    Économisez 43.83€
    16% de réduction
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateurs grâce à une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.
Optimisez la capacité de stockage de tubes par congélateur grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 4 portes intérieures) Thermo Scientific™, une solution de racks pour congélateurs à ultra-basse température à quatre portes intérieures.À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Front Access Drawer Rack
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Tubes
Matériau Stainless Steel
Positions 96/boîte
Forme Rectangle
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Forma séries 88000 et TSU
Compatibilité du congélateur (portes intérieures) 4
Nbre de racks 3 (capacité 300) 4 (capacité 400) 5 (capacité 500) 6 (capacité 600) 7 (capacité 700)
Nbre de racks par congélateur 12 (capacité 300) 16 (capacité 400) 20 (capacité 500) 24 (capacité 600) 28 (capacité 700)
Largeur (impériale) 11,9 in
Hauteur (impériale) 26,96 in
Profondeur (impériale) 5,5 in
Profondeur (métrique) 14 cm
Type de produit Tiroir coulissant (tubes)
Étagères 6
Hauteur (métrique) 66,5 cm
Largeur (métrique) 30,2 cm