Learn More
- Home
- Products
- Racks
- Racks de stockage pour congélateurs
- Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
-
-
-
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
-
Le produit réel peut varier.
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit 11379321 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
/boîte
28 boîtes/rack
30 microplaques
44 microplaques
66 microplaques
70 microplaques avec des couvercles
84 microplaques avec des couvercles
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (16)
Boîtes de 3 po (12)
Tubes
Positions:
12 boîtes/rack
16 boîtes/rack
30 plaques/support
44 plaques/rack
48/boîte
66 Plaques/rack
70 Plaques/rack
84 Plates/Rack
96/boîte
9 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (microplaque / DeepWell)
Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
13,5
13 pi3, EXF240, HFU240B
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
28 pi3, EXF600, HFU600B
55,9
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
| Code produit | Capacité | Positions | Type de produit | À utiliser avec (équipement) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 11379321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 15140509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15150509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15111045 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | - |
| 11359291 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 11711101 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15140539 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 11379291 | 28 boîtes/rack | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15160509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15170509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15180509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15190509 | Tubes | 96/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 15100519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 13 pi3, EXF240, HFU240B | 1 pièce |
| 15110519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B | 1 pièce |
| 15130519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | 28 pi3, EXF600, HFU600B | 1 pièce |
| 15120519 | Tubes | 48/boîte | Tiroir coulissant (tubes) | Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes | 1 pièce |
| 11369311 | 70 microplaques avec des couvercles | 70 Plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11389311 | 84 microplaques avec des couvercles | 84 Plates/Rack | Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11399311 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Rack à accès latéral (réglable) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11309321 | /boîte | 9 boîtes/rack | Rack à accès latéral | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11319321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Rack à accès latéral (réglable) | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11359321 | Boîtes de 3 po (12) | 12 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
| 11369321 | Boîtes de 2 po (16) | 16 boîtes/rack | Racks sur tiroir coulissant | Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes | 1 pièce |
| 11389321 | 66 microplaques | 66 Plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque) | 13,5 | 1 pièce |
| 11399321 | 44 microplaques | 44 plaques/rack | Rack à accès latéral (microplaque) | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 10731310 | /boîte | 9 boîtes/rack | Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants | 13 cu . pi | 1 pièce |
| 11376311 | 30 microplaques | 30 plaques/support | Rack à accès latéral (microplaque / DeepWell) | 55,9 | 1 pièce |
| 11329321 | Boîtes de 2 po (12) | 12 boîtes/rack | Rack à accès latéral | 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11379321
Supplier
Thermo Scientific™
Supplier No.
398332
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
200.86€
193.00€ / 1 pièces
Économisez 7.86€
3% de réduction
Expédition estimée: 09-04-2027
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
187.15 EUR valable jusqu'au 2026-11-30
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28029" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28029" pour bénéficier de cette offre.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Specifications
Specifications
| Description | Sliding Rack Tiroir pour 2 po Box |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Silver |
| Capacité | Boîtes de 2 po (12) |
| Matériau | Stainless Steel |
| Positions | 12 boîtes/rack |
| Forme | Rectangular |
| Empilables | Yes |
| Stérilité | Non-sterile |
| À utiliser avec (équipement) | 13 cu . pi |
| Largeur (impériale) | 5,5 in |
| Hauteur (impériale) | 9,4 in |
| Profondeur (impériale) | 16.6 po |
| Profondeur (métrique) | 42.2cm |
| Type de produit | Racks sur tiroir coulissant |
| Étagères | 4 Tiers |
| Hauteur (métrique) | 23,9 cm |
| Largeur (métrique) | 14 cm |
| Show More Show Less |