Learn More
Thermo Scientific™ Racks sur tiroir coulissant pour tubes (congélateurs 5 portes intérieures)
Code produit 15190509 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
/boîte
28 boîtes/rack
30 microplaques
44 microplaques
66 microplaques
70 microplaques avec des couvercles
84 microplaques avec des couvercles
Boîtes de 2 po (12)
Boîtes de 2 po (16)
Boîtes de 3 po (12)
Tubes
Positions:
12 boîtes/rack
16 boîtes/rack
30 plaques/support
44 plaques/rack
48/boîte
66 Plaques/rack
70 Plaques/rack
84 Plates/Rack
96/boîte
9 boîtes/rack
Type de produit:
Rack à accès latéral
Rack à accès latéral (microplaque)
Rack à accès latéral (microplaque / DeepWell)
Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage)
Rack à accès latéral (réglable)
Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants
Racks sur tiroir coulissant
Tiroir coulissant (tubes)
À utiliser avec (équipement):
13 cu . pi
13,5
13 pi3, EXF240, HFU240B
17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B
17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux
28 pi3, EXF600, HFU600B
55,9
Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes
Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes
Conditionnement:
1 pièce
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Positions Type de produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15190509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes 1 pièce
15140509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 13 pi3, EXF240, HFU240B 1 pièce
15150509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 pièce
15130509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 28 pi3, EXF600, HFU600B 1 pièce
15111045 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes -
11359291 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 13 pi3, EXF240, HFU240B 1 pièce
11711101 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 pièce
15140539 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 28 pi3, EXF600, HFU600B 1 pièce
11379291 28 boîtes/rack 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14.9, 19.4, 24.1, 28.8 et 33.5 pieds cubes 1 pièce
15160509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 13 pi3, EXF240, HFU240B 1 pièce
15170509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 pièce
15180509 Tubes 96/boîte Tiroir coulissant (tubes) 28 pi3, EXF600, HFU600B 1 pièce
15100519 Tubes 48/boîte Tiroir coulissant (tubes) 13 pi3, EXF240, HFU240B 1 pièce
15110519 Tubes 48/boîte Tiroir coulissant (tubes) 17,3 et 23 cu. ft. EXF320, EXF400, HFU320B, HFU400B 1 pièce
15130519 Tubes 48/boîte Tiroir coulissant (tubes) 28 pi3, EXF600, HFU600B 1 pièce
15120519 Tubes 48/boîte Tiroir coulissant (tubes) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes 1 pièce
11369311 70 microplaques avec des couvercles 70 Plaques/rack Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) 13 cu . pi 1 pièce
11389311 84 microplaques avec des couvercles 84 Plates/Rack Rack à accès latéral (microplaque / tige de verrouillage) 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
11399311 Boîtes de 2 po (12) 12 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) 13 cu . pi 1 pièce
11309321 /boîte 9 boîtes/rack Rack à accès latéral 13 cu . pi 1 pièce
11319321 Boîtes de 2 po (16) 16 boîtes/rack Rack à accès latéral (réglable) Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes 1 pièce
11359321 Boîtes de 3 po (12) 12 boîtes/rack Racks sur tiroir coulissant 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
11369321 Boîtes de 2 po (16) 16 boîtes/rack Racks sur tiroir coulissant Congélateurs armoires d’une capacité de 17.3 et de 23 pieds cubes 1 pièce
11379321 Boîtes de 2 po (12) 12 boîtes/rack Racks sur tiroir coulissant 13 cu . pi 1 pièce
11389321 66 microplaques 66 Plaques/rack Rack à accès latéral (microplaque) 13,5 1 pièce
11399321 44 microplaques 44 plaques/rack Rack à accès latéral (microplaque) 13 cu . pi 1 pièce
10731310 /boîte 9 boîtes/rack Racks pour boîtes de2 pouces - Tiroirs coulissants 13 cu . pi 1 pièce
11376311 30 microplaques 30 plaques/support Rack à accès latéral (microplaque / DeepWell) 55,9 1 pièce
11329321 Boîtes de 2 po (12) 12 boîtes/rack Rack à accès latéral 17,3 et 23 pi . capacité de pieds congélateurs verticaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15190509 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' 1950798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    227.39€ / 1 pièces
    Économisez 38.61€
    14% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce à une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures.
Optimisez votre capacité par congélateur pour le stockage de tubes grâce aux racks sur tiroir coulissant pour tubes Thermo Scientific™ (congélateurs 5 portes intérieures), une solution de racks pour congélateurs ultra-basse température à cinq portes intérieures. À utiliser en association avec les flacons de stockage dense Thermo Scientific™.
Les solutions de racks et tubes pour congélateur Thermo Scientific™, pratiques et rationalisées, permettent d’optimiser le stockage d’échantillons dans votre laboratoire. Nos solutions de racks sont conçues pour recevoir des tubes de 200 μl à 5,0 ml et pour offrir une capacité de stockage d’échantillons optimisée pour les congélateurs à quatre ou cinq portes intérieures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Front Access Drawer Rack
Autoclavable Autoclavable
Couleur Argent
Capacité Tubes
Matériau Stainless Steel
Positions 96/boîte
Forme Rectangle
Empilables Yes
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (équipement) Revco UxF, HERAFreeze HFU-T 14,9, 19,4, 24,1, 28,8 et 33,5 pieds cubes
Compatibilité du congélateur (portes intérieures) 5
Nbre de racks 3 (capacité 300) 4 (capacité 400) 5 (capacité 500) 6 (capacité 600) 7 (capacité 700)
Nbre de racks par congélateur 15 (capacité 300) 20 (capacité 400) 25 (capacité 500) 30 (capacité 600) 35 (capacité 700)
Largeur (impériale) 5,5 in
Hauteur (impériale) 26,96 po
Profondeur (impériale) 5,5 po
Profondeur (métrique) 14 cm
Type de produit Tiroir coulissant (tubes)
Étagères 2 Tiers
Hauteur (métrique) 66,5 cm
Largeur (métrique) 24 cm