Learn More
Horst™ Bande chauffante ultraplate avec production de chaleur spécifique élevée
Code produit 10659042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,0 m
2,0 m
3,0 m
10,0 m
Puissance:
50 W
100 W
150 W
480 W
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Puissance Conditionnement
10659042 1,0 m 50 W -
10458641 2,0 m 100 W 1 pièce
10468641 3,0 m 150 W 1 pièce
10513282 10,0 m 480 W 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10659042 Fournisseur Horst™ Code fournisseur 25202
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conducteurs chauffants à double paroi contenus dans une bande fine et isolée.
  • Conception fine.
  • Isolation électrique avec PTFE.
  • Tresse de protection métallique en cuivre nickelé.
Spécification
Description Rayon de courbure :10 mm ; Épaisseur :4 mm
Longueur (métrique) 1,0 m
Tension 230 V
Matériau PTFE, cuivre nickelé
Longueur (métrique) du cordon d’alimentation 1 m
Puissance 50 W
Largeur (métrique) 4 mm
max. (métrique) 250 °C (nominal)