Learn More
Micronova™ Slim-T™ Système de chariot en acier inoxydable
Code produit 11982455 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
38,1 cm
96,5 à 114,3 cm (avec poignée)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) Conditionnement
11982455 38,1 cm 1 pièce
15572740 96,5 à 114,3 cm (avec poignée) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11982455 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur C7
 Article restreint
Expédition estimée: 31-12-2026
Système de chariot à double ou triple godet avec cadre en acier inoxydable électropoli, poignée en T en option et roues pivotantes de 3 in à 360°° rotation pour faciliter les manœuvres.
Les systèmes de chariots en acier inoxydable comprennent des cadres en acier inoxydable électropoli qui assurent un transport et une utilisation efficaces du réservoir inclus de 22,7 litres (6 gal.). Seaux en polypropylène avec graduations en litres et en gallons. Le généreux 48,3 cm (19 in) La largeur des seaux est adaptée à une utilisation avec une variété de balais et le 360° rotation de 7,6 cm (3 in) Les roulettes pivotantes offrent une excellente maniabilité.
  • Systèmes de seaux simples et efficaces, doubles et triples
  • Fabriqués en acier inox électropoli pour une durabilité et une longue durée de vie
  • 360° roulettes pivotantes pour une excellente maniabilité
  • Généreux 48,3 cm (19 in) Seaux de 6 gallons de largeur avec graduations en litres et en gallons
  • Conviennent pour diverses serpillières
  • Les chariots à deux seaux (C-7) comprennent des seaux bleus et jaunes
  • Les chariots à trois seaux (C-9) comprennent des seaux bleus, rouges et jaunes
  • L’intégralité du système est autoclavable
Spécification
Type de produit Chariot à double seau
Capacité (métrique) Seau de 22,7 L, capacité totale de 45,4 L
Matériau Acier inoxydable (304), électropoli, polyéthylène
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 12 gal.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l'autoclave ou le stockage.
Certifications/Conformité Certificat de conformité ; ISO Établissement certifié ISO 9001
Couleur Bleu, jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
À utiliser avec (équipement) Slimline™ et T-Mop™ série et une variété d'autres têtes de balai ; W-9; Essoreuses à balai à tête plate W-92 ; Essoreuses à franges W-9B ; Essoreuse à balai à tête plate W-94
Hauteur (impériale) 15 po
Hauteur (métrique) 38,1 cm
Comprend Cadre en acier inoxydable, 49 x 24 x 24 cm. Deux seaux de 23 litres, roulettes.
Longueur (impériale) 23 in
Longueur (métrique) 58,4 cm
Type d’emballage Un kit, cadre avec deux ou trois seaux par caisse
Quantité 1 de chaque
Taille (impériale) de l’ouverture 9 x 19 in
Taille (métrique) de l’ouverture 22.9 x 48.3 cm
Stérilité Non stérile
Largeur (impériale) 22 in
Largeur (métrique) 55,9 cm