Learn More
Micronova™ SlimLine™ Seaux à roulettes
BIOPHARMA
Code produit 12832004 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu foncé
Jaune
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12832004 Jaune -
12871994 Bleu foncé 1 pièce
12812004 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12832004 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur B7YEAC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    170.00€
    168.28€ / 1 pièces
    Économisez 1.72€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
SlimLine™ Les seaux étroits en polypropylène sont destinés à être utilisés avec les SlimLine™ ou Slim-T™ Système de chariots pour salles blanches. Disponible en bleu, rouge, vert ou jaune
À utiliser avec le système de chariot pour salle blanche SlimLine™
  • Pour une utilisation avec SlimLine ou SlimT Système de chariots pour salles blanches
  • Capacité de 6 gallons
  • Autoclavable
  • Disponible en bleu, rouge, vert ou jaune
Spécification
Type de produit Seau SlimLine
Matériau Seau en PP, roulette nickelée, roue en TPE
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 6 gal.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Pour l’autoclave - ne pas empiler - retourner le seau pour permettre son vidage.
Couleur Jaune
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
À utiliser avec (équipement) Système de chariot de salle blanche Slimline ou SlimT