Learn More
Syngene™ Tablette à lumière blanche ultra-plate
Code produit 15160587 Tous les produits Syngene Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur d’ondes:
352 nm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur d’ondes Conditionnement
15160587 352 nm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15160587 Fournisseur Syngene™ Code fournisseur WLP2014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    410.82€ / 1 pièces
    Économisez 25.18€
    5% de réduction
Expédition estimée: 19-01-2027
Slimline Le panneau lumineux blanc plat est idéal pour visualiser les protéines visibles, le bleu de Coomassie, etc.
  • À utiliser avec les systèmes G:Box Chemi XX6 et XX9
  • Dimensions : 20 x 14 cm
  • Avec alimentation pour une utilisation en chambre noire ou sur paillasse.
Spécification
Intensité Fixe
Longueur d’ondes 352 nm
À utiliser avec (équipement) Syngene Gbox XX6 et XX9
Quantité 1 de chaque