Description
- Rendement/charge 192 verrerie col étroit ou 98 pipettes – 241 l 241 l vol.utile
- Flexible et facile – EasyLoad avec niveaux flexibles
- Efficace – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Grande capacité – Traitement de flacons jusqu'à 50 l
Spécification
Spécification
| Affichage | Écran tactile couleur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Laveur de verrerie de laboratoire |
| Volume (métrique) | 241 L |
| Couleur | Gris |
| À utiliser avec (application) | Retraitement de la verrerie de laboratoire |
| Comprend | Chauffage électrique, pompe de vidange, condensateur, adoucisseur d’eau |
| Profondeur (impériale) | 25 5/8 in |
| Profondeur (métrique) | 702 mm |
| Hauteur (métrique) | 1965 mm |
| Afficher plus |