Learn More
Micronova™ SlimLine™ Housses de balai à tête plate irradiées
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 13127626 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyester lisse
Polyester lisse, 100 % polyester à maille lisse
Polyester lisse, Mousse d’uréthane
Dimensions:
22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in)
45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in)
Quantité:
12/boîte
72/carton
Comprend:
Étiquette standard
Conditionnement:
12 pièces
72 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Dimensions Quantité Comprend Conditionnement
13127626 Polyester lisse, Mousse d’uréthane 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in) 12/boîte Étiquette standard 12 pièces
11932495 Polyester lisse, 100 % polyester à maille lisse 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 12/boîte - 12 pièces
13117626 Polyester lisse 35,6 x 12,7 cm (14 x 5 in) 72/carton - 72 pièces
11906865 Polyester lisse, Mousse d’uréthane 45,7 x 12,7 cm (18 x 5 in) 12/boîte Étiquette standard 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13127626 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur SLSC69IR
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Requires
Structure QPSL ou QSSL avec poignée STA ou QDSL avec poignée SSU
Une gamme de housses irradiées en polyester élastique lisse 100 % avec intérieurs en mousse d’uréthane, idéales pour le nettoyage et la désinfection de toutes les surfaces et de tout le matériel de salles blanches et d’environnements contrôlés, ISO 5 à 9.
Micronova™ SlimLine™ NovaPoly La housse pour MdP irradiée est une housse en polyester/mousse avec une bande Élastifée conçue pour les environnements propres et contrôlés.
Le Micronova Irradié Slimline™ Les housses de balai à tête plate s'adaptent au modèle 360.° pivot SlimLine™ Adaptateurs, qui peuvent être verrouillés à 180°° pour un nettoyage plus contrôlé. Ces housses élastiques se fixent facilement et solidement sur une structure en plastique ou en acier inox. Les housses sont irradiées aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
  • Housses pour serpillières à franges pour salles blanches irradiées et élastiques avec intérieur en mousse d’uréthane
  • Faciles à remplacer et s’adaptent parfaitement sur la structure
  • Idéales pour le nettoyage et la désinfection des surfaces de salles blanches
  • Saturation complète pour une parfaite dispersion du désinfectant
  • Couche de mousse entièrement intégrée au polyester
  • NovaPoly —Le polyester tricoté lisse à 100 % assure une excellente dispersion du désinfectant.
  • SMC6 -- Option monocouche sans intérieur en mousse
  • S’adaptent sur les structures en plastique QPSL ou en acier inox QDSL
  • L'articulation pivotante pivote à 360°.° mais peut être bloqué à 180° pour un nettoyage plus contrôlé
  • Adapté à une utilisation avec des désinfectants puissants et à l’autoclavage répété
  • Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Lavables et réutilisables
  • Autoclavable
Spécification
Dimensions 22,9 x 12,7 cm (9 x 5 in)
Type de produit Housse pour serpillère à tête plate
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9 in
Stérilité Stérile
Longueur (métrique) 22,9 cm
Autoclavable Autoclavable
Largeur (métrique) 12,7 cm
Largeur (impériale) 5 in
Résistant à Produits chimiques
Jetable Réutilisable
Quantité 12/boîte
Instructions d’entretien L’article peut être blanchi et réutilisé. Il faut veiller à éliminer complètement les désinfectants avant de le réutiliser ou de le stériliser à la vapeur. La température de l’eau ou du séchoir ne doit pas dépasser 180°C.
Comprend Étiquette standard
À utiliser avec (équipement) Serpillère à franges pour salle blanche SlimLine™
À utiliser avec (application) Nettoyage et désinfection des surfaces de salles blanches
Certifications/Conformité ISO 9001:2008 Installation, Niveau garanti de stérilité 10sup-6/sup, conforme aux directives AAMI relatives à la stérilisation
Color-coded Non
Matériau Polyester lisse, Mousse d’uréthane