Learn More
Brand™ Couvercle à pression pour bécher à urine, PE, rouge, CE-IVD
Code produit 10009710 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1 000/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
10009710 1 000/paquet 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10009710 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 758902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.50€
    65.90€ / 1000 pièces
    Économisez 22.60€
    25% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
En PP. BRAND™ Les bouchons à pression pour béchers à urine assurent une manipulation hygiénique et inodore des échantillons d'urine. Pour l’utiliser, coupez simplement la pointe du bec verseur intégré et insérez la bandelette de test.
  • PP, bouchon à pression PE
  • Pour une manipulation propre et hygiénique des échantillons d'urine sans odeur
  • Le couvercle se ferme par simple pression et n'a pas besoin d'être ouvert en laboratoire.
  • Il suffit de découper la protubérance du couvercle et d'y insérer des bandelettes de test ou de vider le contenu.
  • Marquage CE conformément à la directive européenne IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Couvercle
Type de bouchon Bouchon à pression
Matériau Polyéthylène
Taille du bouchon 70 mm
Couleur Rouge
À utiliser avec (application) Pour la manipulation hygiénique et inodore d’échantillons d’urine
Nb par paquet 1 000/paquet