Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban de gros grain antidérapant, série 700
Code produit 17158780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
18,3 m x 102 mm
18,3 m x 152 mm
18,3 m x 25 mm
18,3 m x 304,8 mm
18,3 m x 51 mm
18,3 m x 61 mm
18,3 m x 914 mm
18,3 x 1,2 m
36,6 x 0,31 m
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 rouleaux
4 rouleaux
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17158780 18,3 x 1,2 m 1 rouleau
17178780 18,3 m x 25 mm 4 rouleaux
17198780 18,3 m x 51 mm 2 rouleaux
17138790 18,3 m x 102 mm 1 rouleau
17108790 18,3 m x 152 mm 1 rouleau
17178850 18,3 m x 304,8 mm 1 rouleau
17118790 18,3 m x 61 mm 1 rouleau
17168780 18,3 m x 914 mm 1 pièce
17188780 36,6 x 0,31 m 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17158780 Fournisseur 3M™ Safety-Walk™ Code fournisseur 7100158965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4975.00€
    3000.30€ / 1 rouleaux
    Économisez 1974.70€
    39% de réduction
Expédition estimée: 06-01-2027
Recouvrements antidérapants pour les zones soumises à de fortes contraintes et très fréquentées. Ruban antidérapant pour applications industrielles intensives.
  • Ruban antidérapant pour les zones de passages intenses et très intenses
  • Les particules abrasives extra-larges résistent à l’obstruction dans des conditions boueuses ou huileuses
  • Peut être peint sans perte des propriétés de friction
  • Adhésif de haute performance
  • À utiliser avec les équipements agricoles et forestiers, les équipements de construction routière, de travaux publics, les camions, les tracteurs, les véhicules de construction, les grues et les équipements de construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité DIN 51130 : R 13, EN 13501 1 : Bfl s1
Description Très forte (type 4)
Dimensions (L x l) 18,3 x 1,2 m
À utiliser avec (application) Protection supplémentaire contre le dérapage dans les zones extrêmement et très fréquentes
Quantité d’emballage 1 rouleau
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression
Couleur Noir