Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban adaptable antidérapant, série 500
Description
- Ruban antidérapant pour les surfaces irrégulières ou profilées pour la circulation de personnes avec chaussures de sécurité légères à renforcées
- Le support en aluminium s’adapte aux angles, aux courbes et aux surfaces irrégulières telles que le placage au diamant, les plaques rivetées et les barreaux d’échelle
- Convient à une application dans des environnements secs, humides ou huileux
- L’adhésif agressif et à haute performance offre une excellente adhérence pour une tenue sûre
- Les bandes et les revêtements résistent aux plissements, froncements, déchirements, rétrécissements et accrochages
- Couleur jaune de sécurité pour une haute visibilité et une identification aisée des zones de danger
- Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 18 x 0,051 m |
| À utiliser avec (application) | Zones de circulation légères à intenses |
| Longueur (impériale) | 60 ft |
| Longueur (métrique) | 18 m |
| Quantité d’emballage | 2/boîte |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 0,051 m |
| Type d’adhésif | Adhésif sensible à la pression |
| Couleur | Jaune |
| Type | Ruban pour sol |