Learn More
3M™ Safety-Walk™ Ruban à usage général antidérapant, série 600
Code produit 17108690
Change view
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir
Transparent
Largeur (métrique):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 rouleau
2 pièces
2 rouleaux
4 pièces
4 rouleaux
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Largeur (métrique) unitSize
17108690 Noir 19 mm 4 rouleaux
17118780 Transparent 19 mm 4 rouleaux
17148760 Transparent 152 mm 1 rouleau
17128680 Noir 305 mm 1 pièce
17158760 Transparent 305 mm 1 rouleau
17138780 Jaune 305 mm 1 rouleau
17128790 Noir 508 mm 1 rouleau
17158680 Noir 914 mm 1 pièce
17128780 Jaune 19 mm 4 rouleaux
17158700 Noir 25 mm 4 pièces
17168590 Transparent 25 mm 4 rouleaux
17188600 Jaune 25 mm 4 rouleaux
17118560 Transparent 51 mm 2 pièces
17198670 Jaune 51 mm 2 rouleaux
17108680 Transparent 102 mm 1 rouleau
17188680 Noir 152 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17108690 Fournisseur 3M™ Safety-Walk™ Code fournisseur 7100032939
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le matériau revêtu de minéraux et antidérapant présente une surface très durable. La conception à faible épaisseur contribue à réduire les risques de trébuchement.
  • Rouleau antidérapant pour les zones de passages avec chaussures de sécurité légères à renforcées
  • Particules abrasives de haute qualité offrant une résistance durable aux frictions dans de nombreuses applications
  • La surface hautement durable résiste aux passages des équipements
  • Adhésif haute performance et sensible à la pression facilitant l’application
  • Des formes et des tailles personnalisées sont également disponibles
  • Certification de traction élevée NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions (L x l) 18,3 m x 19 mm
Finition Revêtement minéral
À utiliser avec (application) Zones de circulation légères à intenses
Longueur (impériale) 60 ft
Longueur (métrique) 18,3 m
Quantité d’emballage 4/boîte
Largeur (impériale) 0,75 po
Largeur (métrique) 19 mm
Type d’adhésif Adhésif sensible à la pression
Couleur Noir
Type Ruban pour sol